Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
ALEXA FLUOR™ 647
Clone:
polyclonal
Application:
ICC
Citations:
4
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
ALEXA FLUOR™ 647
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
vertebrates (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer139)
Gene Information
human ... ATP10D(57205), H2AX(3014)
General description
Histony są podstawowymi białkami jądrowymi odpowiedzialnymi za strukturę nukleosomową włókien chromosomalnych u eukariontów. Dwie cząsteczki każdego z czterech podstawowych histonów (H2A, H2B, H3 i H4) tworzą oktamer, wokół którego około 146 bp DNA jest owinięte w powtarzające się jednostki, zwane nukleosomami. H2A.X, znany również jako H2AFX, jest wariantem histonu H2A, który znajduje się w podzbiorze nukleosomów. H2A.X ma unikalny C-końcowy ogon, który ulega fosforylacji po pęknięciu dwuniciowego DNA w wyniku napromieniowania lub apoptozy. Fosforylacja H2A.X na Ser139 jest jednym z najwcześniejszych markerów apoptozy i uszkodzeń DNA.
~15 kDa obserwowane
Immunogen
Epitop: Fosforylowany Ser139
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający fosfo H2A.X (Ser139).
Application
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Histony
Biologia chromatyny
Histony
Biologia chromatyny
To skoniugowane z AlexaFluor647 przeciwciało anty-fosfo-histonowe H2A.X jest zatwierdzone do stosowania w immunocytochemii do wykrywania fosfo-histonu H2A.X.
Zobacz arkusz danych dla kat# 07-164, Anti-phospho H2A.X (Ser139) dla dodatkowych analiz Western blot, Immnoprecipitation i ChIP-seq przeprowadzonych przy użyciu nieskoniugowanej wersji tego przeciwciała.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje histon H2A.X fosforylowany przy serynie 139.
Physical form
Oczyszczone białko A
Oczyszczone sprzężone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym PBS i 15 mg/ml BSA z 0,1% azydkiem sodu.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Immunocytochemistry Analysis:
A 1:100 dilution of this antibody detected phospho Histone H2A.X (Ser139) in HeLa cells.
Alexa Fluor™ is a registered trademark of Life Technologies.
A 1:100 dilution of this antibody detected phospho Histone H2A.X (Ser139) in HeLa cells.
Alexa Fluor™ is a registered trademark of Life Technologies.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Legal Information
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?