Przejdź do
05-636-AF488
Przeciwciało anty-fosfohistonowe H2A.X (Ser139), klon JBW301, koniugat Alexa ™ 488
clone JBW301, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
Synonim(y):
Histon H2AX, H2a/x, Histon H2A.X
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μL
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2460,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
ALEXA FLUOR™ 488
Clone:
JBW301, monoclonal
Application:
ICC
Citations:
19
2460,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
ALEXA FLUOR™ 488
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
JBW301, monoclonal
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
vertebrates (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer139)
Gene Information
human ... H2AX(3014)
General description
Histon H2A.X jest wariantem histonu H2A i jest podobnie związany z genomowym DNA. Jednak histon różni się strukturalnie od innych członków rodziny H2A, ponieważ posiada C-końcowy ogon zawierający resztę Ser139, która jest fosforylowana w odpowiedzi na pęknięcia w dwuniciowym DNA. Fosforylacja H2A.X jest szybkim procesem, w którym pośredniczą białka ATM/ATR.
17 kDa obliczone
Application
To przeciwciało anty-fosfo-histonowe H2A.X (Ser139), klon JBW301, koniugat Alexa Fluor™ 488 jest zatwierdzone do stosowania w ICC do wykrywania fosfo-histonowego H2A.X (Ser139).
Analysis Note
Evaluated by Immunocytochemistry in untreated (negative control) and Staurosporin treated HeLa cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected phospho-Histone H2A.X (Ser139) in Staurosporin treated HeLa cells, and not in untreated HeLa cells.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)