Przejdź do
07-2192
Przeciwciało anty-fosfo-TBK1 (Ser172)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Kinaza serynowo-treoninowa TBK1, kinaza aktywująca NF-kappa-B, T2K, kinaza wiążąca TANK 1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1400,00 zł
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32160702
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
-
1400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, human
species reactivity (predicted by homology)
rat (based on 100% sequence homology)
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer172)
Gene Information
human ... TBK1(29110)
General description
TBK, znana również jako kinaza IκB (IKK) związana z kinazą NAK, należy do rodziny kinaz serynowo-treoninowych IKK i uważa się, że odgrywa rolę w aktywacji NF-kappa-B (NF-κB). Kompleks białek NF-κB jest hamowany przez białka I-kappa-B (IKB), które inaktywują NF-κB poprzez uwięzienie go w cytoplazmie. Fosforylacja reszt serynowych na białkach IKB przez kinazy IKB oznacza je do zniszczenia poprzez szlak ubikwitynacji, umożliwiając w ten sposób aktywację i translokację jądrową kompleksu NFKB. Białko kodowane przez ten gen jest podobne do kinaz IKB i może pośredniczyć w aktywacji NF-κB w odpowiedzi na niektóre czynniki wzrostu. Na przykład, białko może tworzyć kompleks z białkiem IKB TANK i TRAF2 i uwalniać inhibicję NF-κB spowodowaną przez TANK.
~90 kDa obserwowane
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu TBK1 fosforylowanemu w Ser172.
Application
To przeciwciało fosfo-TBK1 zostało zatwierdzone do stosowania w WB do wykrywania białka fosfo-TBK1.
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje TBK1 fosforylowane przy Ser172.
Analysis Note
Kontrola
Lizaty komórek HEK293 traktowane i nietraktowane EGF
Evaluated by Western Blot in EGF treated and untreated HEK293 cell lysates.
Western Blot Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody detected TBK1 on 10 µg of EGF treated and untreated HEK293 cell lysates.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
04-85606-142504-736
species reactivity
mouse, human
species reactivity
mouse, canine, human, chicken
species reactivity
human, mouse
species reactivity
mouse, human
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
clone
polyclonal
clone
AOW9, monoclonal
clone
polyclonal
clone
SK703, monoclonal
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
-
Gene Information
human ... TBK1(29110)
Gene Information
human ... TBK1(29110)
mouse ... Tbkbp1(73174)
Gene Information
human ... MAP3K7(6885)
Gene Information
human ... AKT1(207)
UniProt accession no.
Q9UHD2
UniProt accession no.
Q9UHD2
UniProt accession no.
O43318
UniProt accession no.
P31749
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
07-219204053252292644