Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μL | Przewidywany termin wysyłki22 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1820,00 zł |
Informacje o tej pozycji
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
SK703, monoclonal
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer473)
Gene Information
human ... AKT1(207)
General description
Immunogen
Application
Sygnalizacja
Sygnalizacja PI3K, Akt i mTOR
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Nieleczone i leczone PDGF fibroblasty NIH-3T3.
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source rabbit | biological source mouse | biological source mouse | biological source rabbit |
| Gene Information human ... AKT1(207) | Gene Information dog ... Akt1(490878) | Gene Information human ... AKT1(207) | Gene Information human ... AKT2(208) |
| clone SK703, monoclonal | clone 11E6, monoclonal | clone 6F5, monoclonal | clone AW114, monoclonal |
| species reactivity mouse, human | species reactivity rat, canine, mouse, human | species reactivity rat, mouse, vertebrates, human | species reactivity rat, human, mouse |
| antibody form culture supernatant | antibody form purified antibody | antibody form purified antibody | antibody form culture supernatant |
| isotype IgG | isotype IgG1κ | isotype IgG1κ | isotype IgG |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało anty-fosfo-Akt1/PKBα (Ser473), klon SK703, królicze monoklonalne
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 04-736 | 04053252372315 |