Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μL | Przewidywany termin wysyłki27 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1820,00 zł |
Informacje o tej pozycji
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
AOW9, monoclonal
species reactivity
mouse, canine, human, chicken
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TBK1(29110)
mouse ... Tbkbp1(73174)
General description
Immunogen
Application
1-4 μL poprzedniej partii immunoprecypitowało TBK1 ze 100 μg lizatu RIPA HEK293.
Sygnalizacja
Apoptoza i rak
Kinazy i fosfatazy
Sygnalizacja immunologiczna
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu, a przed zdjęciem korka, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Lizaty RIPA z komórek HEK293.
Western Blot Analysis:
A 1:500 to 1:2,000 of this antibody detected TBK1 in RIPA lysates from HEK293 cells.
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate - |
| species reactivity mouse, canine, human, chicken | species reactivity mouse, human | species reactivity rat, human, mouse | species reactivity mouse, human |
| antibody form culture supernatant | antibody form - | antibody form purified immunoglobulin | antibody form culture supernatant |
| Gene Information human ... TBK1(29110) | Gene Information human ... TBK1(29110) | Gene Information mouse ... Ikbkb(16150) | Gene Information human ... AKT1(207) |
| clone AOW9, monoclonal | clone polyclonal | clone 10AG2, monoclonal | clone SK703, monoclonal |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source mouse | biological source rabbit |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 04-856 | 04053252370151 |