Przejdź do
07-2101-M
Przeciwciało anty-fosfo PIX (Ser340)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Czynnik wymiany nukleotydów guaninowych Rho (GEF) 7, czynnik wymiany beta oddziałujący z PAK, czynnik wymiany nukleotydów guaninowych 7, czynnik wymiany nukleotydów guaninowych rho 7, białko bogate w prolinę zawierające domenę SH3, p85, PAK3, Beta-Pix, P85COOL1, COOL-1, P85,
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1470,00 zł
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32160702
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
mouse
Application:
WB
Citations:
-
1470,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse
species reactivity (predicted by homology)
rat (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology)
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
phosphorylation (pSer340)
Gene Information
human ... PAK3(5063)
General description
Czynnik wymiany aktywowany przez kinazę p-21 (PAK) (PIX) jest czynnikiem wymiany nukleotydów guaninowych. PIX jest niezbędnym składnikiem do rekrutacji, regulacji i aktywacji Rac1, ponieważ jest w stanie bezpośrednio wiązać Rac1 poprzez swoją domenę SH3. Badania wskazują, że PIX może również odgrywać aktywną rolę jako pozytywny regulator apoptozy, induktor falowania błony i migracji komórek. Wykazano, że wraz z Rac1, PIX reguluje i oddziałuje z GIT1 i NOD2. Alternatywny splicing i inicjacja dają początek 8 znanym izoformom. Ekspresja PIX została zlokalizowana w ośrodkowym układzie nerwowym. Izoformy B, C i E wykazują najwyższą ekspresję w jądrach i mózgu.
~ 75 kDa
Immunogen
Epitop: Fosforylowany Ser340
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający mysiemu PIX fosforylowanemu w Ser340.
Application
To przeciwciało fosfo PIX jest zatwierdzone do stosowania w WB do wykrywania białka fosfo PIX.
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje PIX fosforylowany w Ser340.
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4, 150 mM NaCl) z 0,05% azydkiem sodu, 1 mg/ml BSA i 30% glicerolem.
Analysis Note
Kontrola
Lizaty komórek transfekowanych PIX
Evaluated by Western Blot in PIX transfected cell lysates.
Western Blot Analysis: A 1:1000 dilution of this antibody detected PIX on 10 µg of Pix transfected cell lysates.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
07-1450-IMABN2643ABN470
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
3F6, monoclonal
clone
polyclonal
Gene Information
human ... PAK3(5063)
Gene Information
human ... ARHGEF7(8874)
Gene Information
human ... RAPGEF1(2889)
Gene Information
human ... RAPGEF3(10411)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
07-210104053252745287