07-1450-I
Anti-Beta Pix, SH3 Domain Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Rho guanine nucleotide exchange factor 7, Beta-Pix, COOL-1, PAK-interacting exchange factor beta, p85
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ARHGEF7(8874)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Signaling
Signaling Neuroscience
Jakość
Western Blotting Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected Beta-Pix, SH3 Domain in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Opis wartości docelowych
Powiązanie
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1