MABN2643
Anti-RAPGEF1 (C3G) Antibody, clone 3F6
Synonim(y):
Rap guanine nucleotide exchange factor 1;CRK SH3-binding GNRP;Guanine nucleotide-releasing factor 2;Protein C3G
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3F6, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 120.55 kDa
observed mol wt ~75 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
monkey, rat, human, mouse
opakowanie
antibody small pack of 100 μL
metody
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
sekwencja epitopowa
Internal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RAPGEF1(2889)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting in HEK293 cells transfected with GFP-Crk-binding region (CBR).
Western Blotting Analysis (WB): A 1:500 dilution of this antibody detected RAPGEF1 in HEK293 cells transfected with GFP- Crk-binding region (CBR), but not in cells without GFP-CBR transfection.
Tested Applications
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected RapGEF1 in Immunocytochemistry application (Begum, Z., et al. (2018). Mol Biol Rep. 45(6):1809-1819).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated RapGEF1 in Immunoprecipitation application (Begum, Z., et al. (2018). Mol Biol Rep. 45(6):1809-1819).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected RapGEF1 in Western Blotting application (Begum, Z., et al. (2018). Mol Biol Rep. 45(6):1809-1819; Sriram, D., et al. (2020). Sci Rep. 10(1):18838).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1