Przejdź do
07-1487
Przeciwciało anty-JAK3
serum, from rabbit
Synonim(y):
Janus Kinase 3, Janus kinase 3 (a protein tyrosine kinase, leukocyte), Leukocyte janus kinase, Tyrosine-protein kinase JAK3
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IP, WB
Citations:
1
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... JAK3(3718)
mouse ... Jak3(16453)
General description
125 kDa
JAK są niereceptorowymi kinazami tyrozynowymi, które łączą się z receptorami cytokin i są aktywowane przez cytokiny. Kinazy JAK (JAK1, JAK2, JAK3, Tyk2) mają domenę kinazy i drugą, pseudokinazową domenę, która nie jest aktywna enzymatycznie. Głównymi efektorami JAK są STAT, które są bezpośrednimi aktywatorami transkrypcji, ale JAK sygnalizują również szlak Ras-MAP Kinase, a poprzez Tec, szlak PI3 Kinase. JAK3 jest wymagany do sygnalizacji przez receptory cytokin, które mają wspólny łańcuch γ. JAK2 jest wymagany do sygnalizacji przez inny podzbiór receptorów cytokin, podczas gdy JAK1 jest niezbędny do sygnalizacji z receptorów IL-2, IL-6 i interferonu. Rodzina kinaz białkowych aktywowanych stresem 1 (SAPK) jest również określana jako rodzina kinaz N-końcowych jun w świetle preferencji substratowych tych kinaz serynowo-treoninowych. Oprócz regulacji wielu procesów biologicznych, w tym proliferacji i apoptozy, rodzina JNK/SAPK jest powiązana z wieloma chorobami neurodegeneracyjnymi, w tym chorobą Alzheimera, chorobą Parkinsona i stwardnieniem zanikowym bocznym.
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający aminokwasom 782-797 mysiego JAK3 (SDPTPGIPSPRDELC).
Application
Immunoprecypitacja: Do immunoprecypitacji użyto 5-10 uL poprzedniej partii tego przeciwciała.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja immunologiczna
Wykrywaj JAK3 przy użyciu tego przeciwciała anty-JAK3 zatwierdzonego do stosowania w WB i IP.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje JAK3 (kinazę Janus 3).
Physical form
Królicza poliklonalna surowica odpornościowa IgG w buforze zawierającym azydek sodu.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po pierwszym rozmrożeniu, a przed zdjęciem korka, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek HeLa
Routinely evaluated by Western Blot on HeLa lysates.
Western Blot Analysis:
1:500 dilution of this lot detected JAK3 on 10 μg of HeLa lysates.
Other Notes
Zastępuje: AB3806
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
06-131005-115406-255-I
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
73, monoclonal
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
human, rat, mouse, canine, Xenopus, chicken
species reactivity
human, rat, mouse
antibody form
serum
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało anty-JAK3
lub
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
The Janus kinase (JAK)/signal transducers and activators of transcription (STAT) signaling pathway plays an important role in cell proliferation, cell differentiation, cell migration, and cell death. It is the principal signaling mechanism for a variety of cytokines and growth factors. Constitutive activation or dysregulation of JAK/STAT signaling can result in inflammatory disease, erythrocytosis, gigantism, and leukemia.
Lanhai Lü et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 34(7), 9120-9140 (2020-05-21)
Homeostasis between pro- and anti- inflammatory responses induced by bacteria is critical for the maintenance of health. In the oral cavity, pro-inflammatory mechanisms induced by pathogenic bacteria are well-established; however, the anti-inflammatory responses that act to restrain innate responses remain
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
07-148704053252468605