Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 200 μL | Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1740,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1740,00 zł
Przewidywana wysyłka DZISIAJSzczegóły
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human
species reactivity (predicted by homology)
rat (14/15 immuongen sequence homology)
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NOTCH2(4853)
General description
Immunogen
Application
Rozcieńczenie 1:30 000-1:90 000 z poprzedniej partii zostało użyte w standardowym teście kanapkowym ELISA przeciwko immunogenowi peptydowemu.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Immunohistochemia (parafina):
Reprezentatywne badanie z poprzedniej partii.
Optymalne barwienie przeciwciała poliklonalnego NOTCH-2: Rak płaskonabłonkowy
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Czynniki transkrypcyjne
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Zalecenia dotyczące postępowania: Po pierwszym rozmrożeniu, a przed zdjęciem korka, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Lizat komórkowy NIH/3T3
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this lot detected cleaved NOTCH2 on 10 μg of NIH/3T3 lysates.
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| species reactivity mouse, human | species reactivity human, mouse | species reactivity human | species reactivity human, rat |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| antibody form serum | antibody form serum | antibody form serum | antibody form affinity isolated antibody |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| Gene Information human ... NOTCH2(4853) | Gene Information human ... NOTCH1(4851) | Gene Information human ... NOTCH1(4851) | Gene Information human ... NOTCH1(4851) |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 07-1234 | 04053252372520 |