Przejdź do
07-1232
Przeciwciało anty-Notch 1, NT
serum, from rabbit
Synonim(y):
Neurogenic locus notch homolog protein 1 precursor, Notch (Drosophila) homolog 1 (translocation-associated), Notch 1, Notch homolog 1, translocation-associated (Drosophila), Translocation-associated notch protein TAN-1, Neurogenic locus notch homolog pro
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
200 μL
Przewidywany termin wysyłki28 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1800,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, IHC, WB
Citations:
24
1800,00 zł
Przewidywany termin wysyłki28 maja 2026Szczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1943
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse
species reactivity (predicted by homology)
rat (immunogen homology)
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NOTCH1(4851)
General description
Notch to rodzina jednoprzebiegowych transmembranowych białek receptorowych, które są syntetyzowane w retikulum endoplazmatycznym w postaci nieaktywnej i są proteolitycznie rozszczepiane w miejscu zewnątrzkomórkowym przez podobną do furyny konwertazę (rozszczepienie S1) w sieci trans-golgicznej po rozpoznaniu sekwencji RQRR, zanim dotrą do błony plazmatycznej jako heterodimery, aby uzyskać aktywną, dostępną dla ligandów formę. Rodzina Notch składa się z 4 członków (1-4), których ligandy obejmują rodzinę ligandów Delta i Jagged. Ligandy te powodują proteolizę Notch w celu uwolnienia domeny wewnątrzkomórkowej. W wyniku rozszczepienia powstaje C-końcowy fragment N(TN) i N-końcowy fragment N(EC). Po związaniu ligandu jest on rozszczepiany (rozszczepienie S2) przez enzym konwertujący TNF-alfa (TACE) w celu uzyskania związanego z błoną fragmentu pośredniego zwanego zewnątrzkomórkowym skróceniem Notch (NEXT). Fragment ten jest następnie rozszczepiany przez zależną od preseniliny gamma-sekretazę między gly1743 i val1744 (rozszczepienie S3) w celu uwolnienia domeny wewnątrzkomórkowej (NICD) z błony. Domena ta przemieszcza się do jądra i inicjuje zdarzenia transkrypcyjne poprzez wiązanie białka wiążącego DNA CSL. Członkowie rodziny notch są zaangażowani w różnicowanie i rozwój komórek.
~80 kDa
Immunogen
Epitop: Rozcięty koniec N
Syntetyczny peptyd z N-końcowej sekwencji rozszczepionej domeny wewnątrzkomórkowej N (NICD) ludzkiego Notch 1.
Application
ELISA:
Poprzednią partię tego przeciwciała rozcieńczono do 1:20 000-1:60 000 i użyto w standardowym teście kanapkowym ELISA przeciwko immunogenowi peptydowemu.
Immunohistochemia (parafina):
Reprezentatywne badanie z poprzedniej partii.
Optymalne barwienie Notch-1 z cytrynianem pH 6,0 odzyskiwania epitopu: Rak macicy
ELISA: Poprzednia partia tego przeciwciała została rozcieńczona do 1:20 000-1:60 000 i użyta w standardowym teście kanapkowym ELISA przeciwko immunogenowi peptydowemu.
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Czynniki transkrypcyjne
Przeciwciało anty-Notch 1, N-Terminus jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym do wykrywania białka Notch 1, znanego również jako prekursor białka 1 homologu Neurogenic locus notch i zostało zwalidowane w testach ELISA, WB, IHC(P).
Biochem/physiol Actions
Inne gatunki nie zostały przetestowane.
Notch 1, rozszczepiony terminal N. Wykrywana jest tylko rozszczepiona forma wewnątrzkomórkowa (aktywowana). Nie wykryto reaktywności przeciwko mysim N2, N3 lub N4. Ten epitop jest eksponowany tylko po rozszczepieniu sekretazy gamma i nie jest dostępny w postaci nierozszczepionej.
Physical form
Królicza surowica poliklonalna IgG w buforze zawierającym 0,02 M fosforanu potasu, 0,15 M NaCl, pH 7,2, zawierającym 0,1% azydku sodu.
Preparation Note
Przechowywać przez 6 miesięcy w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach od daty otrzymania. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po pierwszym rozmrożeniu, a przed zdjęciem korka, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Kontrola
Lizaty komórek Jurkate. W tkankach płodowych stosować śledzionę, pień mózgu i płuca. W tkankach dorosłych stosować głównie tkanki limfoidalne.
Routinely evaluated by Western Blot on Jurkat lysates.
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this lot detected cleaved NOTCH1 on 10 μg of Jurkat lysates.
Other Notes
Zastępuje: 04-1046
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
07-123107-1234ABS90
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human, rat
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
antibody form
serum
antibody form
serum
antibody form
serum
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin)
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
07-123204053252671524