Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 200 μL | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1850,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1850,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
should not react with
mouse
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NOTCH1(4851)
General description
Immunogen
Application
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Immunohistochemia (parafina):
Reprezentatywne badanie z poprzedniej partii.
Optymalne barwienie IGF-1 z odzyskiwaniem epitopu: Lipoma.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Analysis Note
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this lot detected NOTCH1, intracellular (Cleaved form) on 10 μg of HeLa lysates.
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| antibody form serum | antibody form serum | antibody form serum | antibody form affinity isolated antibody |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| species reactivity human | species reactivity human, mouse | species reactivity mouse, human | species reactivity human, rat |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 07-1231 | 04053252516528 |