Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μL | Przewidywany termin wysyłki09 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 3030,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3030,00 zł
Przewidywany termin wysyłki09 czerwca 2026Szczegóły
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
eukaryotes, mouse, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer10), acetylation (Lys14)
Gene Information
human ... HIST1H3F(8968)
General description
Immunogen
Application
Rozcieńczenia 1:2000-1:10 000 poprzedniej partii wykrywały fosforylowany i acetylowany histon H3 w białkach ekstrahowanych kwasem z pozbawionych surowicy komórek myszy 10T1/2 poddanych działaniu 50ng/ml EGF przez 12,5 minuty. Western blotting tej partii do białek ekstrahowanych kwasem opisany powyżej był preferencyjnie konkurowany przez peptydy w następującej kolejności: fosfoacetylo-H3 (7-20) > prosty łańcuch H3 (7-20) > fosfo-H3 (7-20) lub acetylo-H3 (7-20).
Analiza inhibicji peptydowej: Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii zostało użyte z HeLa AE do analizy blokady peptydowej.
Immunoprecypitacja chromatyny:
Poprzednie partie tego przeciwciała zostały zgłoszone przez niezależne laboratorium do immunoprecypitacji chromatyny. (Cheung, P., 2000.)
Immunocytochemia:
Poprzednia partia tego przeciwciała wykryła fosforylowany i acetylowany histon H3 w komórkach stymulowanych przez EGF; zgodnie z raportem niezależnego laboratorium. (Cheung, P., 2000.)
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Histony
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Zalecenia dotyczące postępowania: Po pierwszym rozmrożeniu, a przed zdjęciem korka, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu. Uwaga: Zmienność temperatur w zamrażarce poniżej -20°C może powodować zamarzanie roztworów zawierających glicerol podczas przechowywania.
Analysis Note
Białka ekstrahowane kwasem z komórek 10T1/2 pozbawionych surowicy.
Western Blot Analysis:
1:500 dilution of this lot detected phospho acetyl Histone H3 on 10 μg of HeLa acid extract.
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form purified antibody | antibody form purified immunoglobulin |
| species reactivity eukaryotes, mouse, human | species reactivity human, vertebrates | species reactivity mouse, rat, human | species reactivity mouse, human, rat |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| technique(s) ChIP: suitable (ChIP-seq), western blot: suitable, immunocytochemistry: suitable | technique(s) ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, inhibition assay: suitable (peptide), western blot: suitable | technique(s) ChIP: suitable (ChIP-seq), immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable | technique(s) ChIP: suitable (ChIP-seq), dot blot: suitable, flow cytometry: suitable, western blot: suitable |
| Gene Information human ... HIST1H3F(8968) | Gene Information human ... H3C1(8350) | Gene Information human ... H3C1(8350) | Gene Information human ... HIST1H3F(8968) |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 07-081 | 04053252282959 |