Przejdź do
06-1340
Przeciwciało anty-fosfo-IKK-epsilon (Ser172)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Inhibitor podjednostki epsilon kinazy czynnika jądrowego kappa-B, I-kappa-B kinase epsilon, IKK-E, IKK-epsilon, IkBKE, Inducible I kappa-B kinase, IKK-i
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μL
Przewidywany termin wysyłki15 kwietnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1520,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, mouse
Application:
WB
Citations:
7
1520,00 zł
Przewidywany termin wysyłki15 kwietnia 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse
species reactivity (predicted by homology)
rat (based on 100% sequence homology)
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer172)
Gene Information
human ... IKBKE(9641)
General description
Inhibitor podjednostki epsilon kinazy czynnika jądrowego kappa-B (UniProt: Q14164; znany również jako EC: 2.7.11.10, I-kappa-B kinase epsilon, IKK-E, IKK-epsilon, IkBKE, Inducible I kappa-B kinase, IKK-i) jest kodowany przez gen IKBKE (znany również jako IKKE, IKKI, KIAA0151) (Gene ID: 9641) u człowieka. IKK-epsilon jest homodimeryczną kinazą serynowo-treoninową, która ulega wysokiej ekspresji w śledzionie, grasicy, leukocytach krwi obwodowej, trzustce i łożysku. Jej aktywność jest indukowana przez lipopolisacharyd i TNF-alfa. Odgrywa istotną rolę w regulacji odpowiedzi zapalnej na infekcję wirusową poprzez aktywację IFN typu I, NF-kappa-B i sygnalizacji STAT. IKK-epsilon może być autofosforylowany lub fosforylowany przez IKBKB/IKKB, a fosforylacja seryny 172 jest wzmacniana przez interakcję z zależną od ATP helikazą RNA DDX3X. Jego miejsce wiązania ATP znajduje się w aminokwasach od 15 do 23. IKK-epsilon fosforyluje inhibitory NF-kappa-B, co prowadzi do ich ubikwitynacji i degradacji. Po aktywacji wirusowych czujników RNA, takich jak receptory podobne do RIG-I, wiąże się z DDX3X i fosforyluje czynniki regulacyjne interferonu (IRF), IRF3 i IRF7, a także DDX3X. Aktywność ta umożliwia późniejszą homodimeryzację i translokację jądrową IRF3 prowadzącą do aktywacji transkrypcyjnej genów prozapalnych i przeciwwirusowych, w tym IFNB. Aby ustanowić taki stan przeciwwirusowy, IKBKE tworzy kilka różnych kompleksów, których skład zależy od rodzaju komórki i bodźców komórkowych. Opisano dwie izoformy IKK-epsilon, które są wytwarzane przez alternatywny splicing.
~90 kDa obserwowane
Immunogen
Epitop: Fosforylowany Ser172
Liniowy peptyd odpowiadający ludzkiemu IKKepsilon fosforylowanemu przy Ser172.
Application
Kategoria badawcza
Zapalenie i immunologia
Podkategoria badawcza
Immunoglobuliny i immunologia
To przeciwciało anty-fosfo-IKK-epsilon (Ser172) zostało zatwierdzone do stosowania w WB do wykrywania fosfo-IKK-epsilon (Ser172).
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje IKK-epsilon fosforylowany przy Ser172.
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu i 30% glicerolem.
Oczyszczony przez powinowactwo
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizaty komórek Jurkat CD3+CD28 poddane i niepoddane obróbce
Evaluated by Western Blot in CD3+CD28 treated and untreated Jurkat cell lysates.
Western Blot Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody detected IKK-epsilon on 10 µg of CD3+CD28 treated and untreated Jurkat cell lysates.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
05-53507-2192MABF222
clone
polyclonal
clone
10AG2, monoclonal
clone
polyclonal
clone
881H3, monoclonal
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
-
antibody form
purified immunoglobulin
species reactivity
human, mouse
species reactivity
rat, human, mouse
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human
Gene Information
human ... IKBKE(9641)
Gene Information
mouse ... Ikbkb(16150)
Gene Information
human ... TBK1(29110)
Gene Information
human ... CHUK(1147)
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
"Toll-like Receptors (TLRs) are transmembrane proteins that are expressed on various immune cells. The extracellular N-terminal region of TLRs recognizes specific pathogen components. At least 13 different members of TLR family have been identified that detect different pathogen associated molecular patterns (PAMPs), including lipopolysaccharides, flagellin, bacterial CpG DNA, and viral RNA and DNA. Recognition of PAMPs by TLRs is considered as a key process for the induction of an inflammatory response."
Measles virus suppresses RIG-I-like receptor activation in dendritic cells via DC-SIGN-mediated inhibition of PP1 phosphatases.
Mesman, AW; Zijlstra-Willems, EM; Kaptein, TM; de Swart, RL; Davis, ME; Ludlow, M; Duprex et al.
Cell host & microbe null
Sonja I Gringhuis et al.
Nature communications, 5, 3898-3898 (2014-05-29)
Carbohydrate-specific signalling through DC-SIGN provides dendritic cells with plasticity to tailor immunity to the nature of invading microbes. Here we demonstrate that recognition of fucose-expressing extracellular pathogens like Schistosoma mansoni and Helicobacter pylori by DC-SIGN favors T helper cell type-2
Yingjie Liu et al.
International journal of biological sciences, 17(5), 1353-1360 (2021-04-20)
Previous studies have described that NF-κB signaling mediated by NFκB-inducing kinase (NIK) plays a critical role of the differentiation of osteoclasts. We aim to explore the role of IKKe in methylprednisolone -induced osteonecrosis of the femoral head (ONFH). Methylprednisolone-induced ONFH
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
06-134004053252684371