Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μL | Przewidywany termin wysyłki17 kwietnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1610,00 zł |
Informacje o tej pozycji
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, human, mouse, canine
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TMPO(7112)
General description
Najlepiej scharakteryzowanymi izoformami białka wiążącego laminę LAP2 są LAP2α i LAP2β. LAP2β jest białkiem błonowym typu II w wewnętrznej błonie jądrowej, które wiąże laminę B i jest ważne dla żywotności komórek i kontrolowania wzrostu blaszki jądrowej. LAP2α został scharakteryzowany jako białko nukleoplazmatyczne, które oddziałuje z laminami typu A w celu kontrolowania ekspresji genów, transkrypcji i organizacji chromatyny.
Immunogen
Application
Reprezentatywne dane partii. To przeciwciało zostało użyte do wykrycia blaszki jądrowej metodą immunofluorescencji.
Immunocytochemia:
Reprezentatywne dane partii.
Poprzednia partia została użyta w konfokalnej analizie fluorescencyjnej komórek A431, HeLa i NIH/3T3 przy użyciu króliczego przeciwciała poliklonalnego anty-LAP2 (czerwone).
Filamenty aktyny zostały wyznakowane za pomocą AlexaFluor 488 -Phalloidin (zielony). Jądro jest wybarwione DAPI (niebieski). Pozytywne barwienie jądrowe.
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Sygnalizacja cytoszkieletowa
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Lizat komórek HeLa
Western Blot Analysis:
A 1:1000-1:3000 dilution of this antibody was used to detect LAP2 in HeLa cell lysate.
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source rabbit | biological source mouse | biological source rabbit | biological source mouse |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin |
| clone polyclonal | clone 6E10, monoclonal | clone polyclonal | clone 5F4D9, monoclonal |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| species reactivity rat, human, mouse, canine | species reactivity human | species reactivity human, rat, mouse | species reactivity human |
| Gene Information human ... TMPO(7112) | Gene Information human ... TMPO(7112) | Gene Information human ... TMPO(7112) | Gene Information human ... SET(6418) |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 06-1002 | 04053252270734 |