Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μg | Przewidywany termin wysyłki12 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1800,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1800,00 zł
Przewidywany termin wysyłki12 czerwca 2026Szczegóły
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
5F4D9, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SET(6418)
General description
Immunogen
Application
Analiza Western Blotting: 2,0 µg/ml z reprezentatywnej partii specyficznie wykryło SET-alfa, ale nie SET-beta w lizacie ludzkich komórek chłoniaka Burkitta Ramos (dzięki uprzejmości M. P. Vitek, Ph.D. Dr Vitek jest pracownikiem i udziałowcem Oncotide Pharmaceuticals, Inc. oraz członkiem wydziału Duke University Medical Center. Kwestie potencjalnego osobistego i instytucjonalnego konfliktu interesów są zarządzane przez Komisję ds. konfliktu interesów Duke University Medical Center).
Neuroscience
Signaling Neuroscience
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected SET-alpha in 10 µg of DU145 human prostate cancer cell lysate.
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source goat |
| species reactivity human | species reactivity rat, human | species reactivity yeast, human | species reactivity human, bovine |
| Gene Information human ... SET(6418) | Gene Information human ... SET(6418) | Gene Information human ... PPP2CA(5515) | Gene Information human ... SET(6418) |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| clone 5F4D9, monoclonal | clone 3D10E2, monoclonal | clone 7C10-C5 (short 7C10), monoclonal | clone polyclonal |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c