Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Przewidywany termin wysyłki27 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2500,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2500,00 zł
Przewidywany termin wysyłki27 maja 2026Szczegóły
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
PY20, monoclonal
species reactivity (predicted by homology)
vertebrates (common species)
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ELISA: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2b
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pTyr)
Gene Information
human ... PID1(55022)
General description
Immunogen
Application
Zalecany przez niezależne laboratorium do immunoprecypitacji białek fosforylowanych tyrozyną.
ELISA:
Zalecane przez niezależne laboratorium.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
UWAGA: NIE ZAMRAŻAĆ.
Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować oryginalną fiolkę przed zdjęciem nasadki. Jeśli produkt został przypadkowo zamrożony i rozmrożony, odwirować go z prędkością 13 000 x g przez 10 minut w temperaturze 2-8°C. Zachować supernatant do zastosowania.
Analysis Note
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-302, lizat komórek A431 stymulowany przez EGF. Dodać 2,5 µl 2-merkaptoetanolu/100 µl lizatu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 µg zredukowanego lizatu na pas do minigelów.
Western Blot Analysis:
0.5-2 μg/mL of this lot detected tyrosine-phosphorylated proteins in RIPA lysates EGFtreated human A431 carcinoma cells.
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| antibody form purified antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified antibody | antibody form purified immunoglobulin |
| clone PY20, monoclonal | clone 4G10®, monoclonal | clone 4G10®, monoclonal | clone 4G10®, monoclonal |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| Gene Information human ... PID1(55022) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
| technique(s) ELISA: suitable, western blot: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable | technique(s) immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable | technique(s) immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable | technique(s) immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c