Przejdź do
05-904
Przeciwciało anty-HA
Upstate®, from mouse
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
200 μg
Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2510,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.43
eCl@ss:
32160702
Clone:
monoclonal
Species reactivity:
vertebrates (common species)
Application:
ICC, IP, WB
Citations:
101
2510,00 zł
Przewidywana wysyłka DZISIAJSzczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
monoclonal
species reactivity
vertebrates (common species)
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG3
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Hemaglutynina ludzkiej grypy (HA) jest glikoproteiną powierzchniową wymaganą do zakaźności ludzkiego wirusa. Znacznik HA pochodzi z cząsteczki HA odpowiadającej aminokwasom 98-106 i był szeroko stosowany jako ogólny znacznik epitopowy w wektorach ekspresyjnych. Wiele rekombinowanych białek zostało zaprojektowanych w celu ekspresji znacznika HA, który nie wydaje się zakłócać bioaktywności lub biodystrybucji rekombinowanego białka. Znacznik ten ułatwia wykrywanie, izolację i oczyszczanie białek.
Różne
Immunogen
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH odpowiadający aminokwasom 98-106 hemaglutyniny grypy.
Application
Immunoprecypitacja:
5 μg/ml tego przeciwciała zostało zgłoszone przez niezależne laboratorium do immunoprecypitacji rekombinowanego białka fuzyjnego znakowanego HA.
Immunocytochemia:
5 μg/ml tego przeciwciała zostało zgłoszone przez niezależne laboratorium do immunobarwienia białka fuzyjnego znakowanego HA.
Kategoria badawcza
Znaczniki epitopowe i ogólne zastosowanie
Podkategoria badawcza
Znaczniki epitopowe
Wykryj znacznik HA za pomocą tego przeciwciała anty-HA zatwierdzonego do stosowania w IC, IP i WB.
Biochem/physiol Actions
Reaktywność z innymi gatunkami nie została potwierdzona.
Rozpoznaje białka znakowane HA nadeksprymowane w komórkach, w tym zarówno aminowe, jak i karboksylowe końce docelowych białek w transfekowanych komórkach ssaków.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG3 w buforze zawierającym PBS, pH 7,4, zawierającym 0,05% azydku sodu.
Oczyszczone białko A
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania:
Po pierwszym rozmrożeniu, a przed zdjęciem korka, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Kontrola
Lizaty RIPA z komórek HEK293.
Routinely evaluated by western blot of recombinant protein containing the HA-tag at the amino terminus in RIPA lysates from HEK293 cells.
Western Blot Analysis:
0.5-2 μg/mL of this lot detected a recombinant protein containing the HA-tag at the amino terminus in RIPA lysates from HEK293 cells.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: 07-221
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
04-90205-902RGW22511
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
chicken
species reactivity
vertebrates (common species)
species reactivity
vertebrates (common species)
species reactivity
-
species reactivity
-
clone
monoclonal
clone
DW2, monoclonal
clone
114-2C-7, monoclonal
clone
polyclonal
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
culture supernatant
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
indirect ELISA: suitable
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Verena Supper et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 196(3), 1387-1399 (2016-01-06)
The Ig superfamily member CD147 is upregulated following T cell activation and was shown to serve as a negative regulator of T cell proliferation. Thus, Abs targeting CD147 are being tested as new treatment strategies for cancer and autoimmune diseases.
Neutrophils activate alveolar macrophages by producing caspase-6-mediated cleavage of IL-1 receptor-associated kinase-M.
Kobayashi, H; Nolan, A; Naveed, B; Hoshino, Y; Segal, LN; Fujita, Y; Rom, WN; Weiden, MD
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950) (1950)
A rapid and efficient immunoenzymatic assay to detect receptor protein interactions: G protein-coupled receptors.
Zappelli, E; Daniele, S; Abbracchio, MP; Martini, C; Trincavelli, ML
International Journal of Molecular Sciences null