Merck
05-902R
Przeciwciało anty-HA Tag, klon 114-2C-7, królicze monoklonalne
clone 114-2C-7, Upstate®, from rabbit
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.43
eCl@ss:
32160702
Clone:
114-2C-7, monoclonal
Technique(s):
western blot: suitable
Application:
WB
Citations:
10
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
114-2C-7, monoclonal
species reactivity (predicted by homology)
all
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Hemaglutynina ludzkiej grypy (HA) jest glikoproteiną powierzchniową wymaganą do zakaźności ludzkiego wirusa. Znacznik HA pochodzi z cząsteczki HA, która odpowiada aminokwasom 98-106. Był on szeroko stosowany jako ogólny znacznik epitopowy w wektorach ekspresyjnych. Wiele rekombinowanych białek zostało zaprojektowanych w celu ekspresji znacznika HA, który nie wydaje się zakłócać bioaktywności lub biodystrybucji rekombinowanego białka. Znacznik ten ułatwia wykrywanie, izolację i oczyszczanie białek. 05-902R jest rekombinowaną wersją króliczego białka monoklonalnego nr kat. 05-902.
Immunogen
Syntetyczny peptyd zawierający sekwencję ...CYPYDVPDY... pochodzący z białka hemaglutyniny (HA) wirusa grypy.
Application
Kategoria badawcza
Znaczniki epitopowe i ogólne zastosowanie
Podkategoria badawcza
Znaczniki epitopowe
Przeciwciało anty-HA Tag, klon 114-2C-7 wykrywa poziom HA Tag i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w WB.
Biochem/physiol Actions
Przeciwciało rozpoznaje rekombinowane białka zawierające znacznik epitopowy HA.
Physical form
Białko A oczyszczonej immunoglobuliny króliczej w buforze zawierającym 60 mM Tris, 90 mM NaCl, 0,03% NaN3, 60 mM glicyny, pH 7,5 i 40% glicerolu.
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko A
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty wysyłki. Należy unikać wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować oryginalną fiolkę po rozmrożeniu i przed zdjęciem korka.
Analysis Note
Routinely evaluated by Western Blot HA-tagged WNT-1 transfected HEK293 cells.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Manuel Osorio-Valeriano et al.
Molecular cell, 81(19), 3992-4007 (2021-09-26)
ParB-like CTPases mediate the segregation of bacterial chromosomes and low-copy number plasmids. They act as DNA-sliding clamps that are loaded at parS motifs in the centromere of target DNA molecules and spread laterally to form large nucleoprotein complexes serving as
Rongkun Li et al.
Molecular cancer, 18(1), 18-18 (2019-02-02)
Lysyl oxidase-like 4 (LOXL4) has been found to be dysregulated in several human malignancies, including hepatocellular carcinoma (HCC). However, the role of LOXL4 in HCC progression remains largely unclear. In this study, we investigated the clinical significance and biological involvement
Anna Nordin et al.
Genome biology, 24(1), 185-185 (2023-08-11)
Cleavage Under Targets and Release Using Nuclease (CUT&RUN) is an increasingly popular technique to map genome-wide binding profiles of histone modifications, transcription factors, and co-factors. The ENCODE project and others have compiled blacklists for ChIP-seq which have been widely adopted:
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
05-902R04053252281976