Merck
04-902
Przeciwciało anty-HA Tag, klon DW2, królicze monoklonalne
culture supernatant, clone DW2, from rabbit
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.43
eCl@ss:
32160702
Clone:
DW2, monoclonal
Species reactivity:
vertebrates (common species)
Application:
WB
Citations:
17
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
DW2, monoclonal
species reactivity
vertebrates (common species)
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Hemaglutynina ludzkiej grypy (HA) jest glikoproteiną powierzchniową wymaganą do zakaźności ludzkiego wirusa. Znacznik HA pochodzi z cząsteczki HA, która odpowiada aminokwasom 98-106. Był on szeroko stosowany jako ogólny znacznik epitopowy w wektorach ekspresyjnych. Wiele rekombinowanych białek zostało zaprojektowanych w celu ekspresji znacznika HA, który nie wydaje się zakłócać bioaktywności lub biodystrybucji rekombinowanego białka. Znacznik ten ułatwia wykrywanie, izolację i oczyszczanie białek.
Różne
Immunogen
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH zawierający sekwencję ...CYPYDVPDY... pochodzącą z białka hemaglutyniny (HA) wirusa grypy.
Application
Analiza Western Blot: Rozcieńczenie 1:1,000-1:2,000 tej partii wykryło białko WNT-1 znakowane HA wyrażone w komórkach HEK293.
Anti-HA Tag Antibody, klon DW2 jest przeciwciałem przeciwko znacznikowi HA do stosowania w WB.
Kategoria badawcza
Znaczniki epitopowe i ogólne zastosowanie
Podkategoria badawcza
Znaczniki epitopowe
Biochem/physiol Actions
Reaktywność z innymi gatunkami nie została potwierdzona.
Rozpoznaje rekombinowane białka zawierające znacznik epitopowy HA. Pozorna masa cząsteczkowa jest związana ze znakowanym białkiem.
Physical form
Supernatant hodowli w 0,05% azydku sodu.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty wysyłki. Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu, a przed zdjęciem nasadki, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Kontrola
Białko WNT-1 znakowane HA.
Western Blot Analysis
Lysates from non-transfected (lane 1) and HAtagged WNT-1 transfected (lane 2) HEK293 cells were resolved by electrophoresis, transferred to nitrocellulose and probed with anti-HA-Tag, clone DW2 (1:1,000 dilution).
Proteins were visualized using a goat anti-rabbit secondary antibody conjugated to HRP and a chemiluminescence detection system.
Arrow indicates the HA-tagged protein (~49 kDa). The apparent molecular weight is related to the tagged protein.
Other Notes
Zastępuje: 05-902
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
04-90204053252738203