Przejdź do
05-861
Przeciwciało anty-VWF (czynnik von Willebranda), klon GMA-022
clone GMA-022, Upstate®, from mouse
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki10 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1950,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
GMA-022, monoclonal
Application:
WB
Citations:
3
1950,00 zł
Przewidywany termin wysyłki10 czerwca 2026Szczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB7356
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
GMA-022, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... F8(302470), VWF(7450)
General description
260 kDa
Immunogen
Oczyszczony ludzki czynnik von Willebranda
Application
Anti-vWF (von Willebrand Factor) Antibody, clone GMA-022 jest przeciwciałem przeciwko vWF (von Willebrand Factor) do stosowania w WB.
Kategoria badawcza
Struktura komórki
Podkategoria badawcza
Białka ECM
Biochem/physiol Actions
Czynnik von Willebranda
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczony DEAE
Preparation Note
2 lata w temperaturze -20°C od daty wysyłki
Analysis Note
Routinely evaluated by immunoblot
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
05-88005-87105-881
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
clone
GMA-022, monoclonal
clone
GMA-020, monoclonal
clone
GMA-012, monoclonal
clone
GMA-320, monoclonal
Gene Information
human ... F8(302470), VWF(7450)
Gene Information
human ... F2(2147)
Gene Information
human ... F8(302470), F8(2157)
Gene Information
human ... F3(2152)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shear stress and von Willebrand factor in health and disease.
Tsai, Han-Mou
Seminars in Thrombosis and Hemostasis, 29, 479-488 (2003)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
05-86104053252472619