Przejdź do
05-871
Przeciwciało przeciwko czynnikowi VIII, klon GMA-012
clone GMA-012, Upstate®, from mouse
Synonim(y):
Klon GMA-012 przeciw czynnikowi VIII, Przeciwciało przeciwko czynnikowi VIII, Przeciwciało wykrywające czynnik VIII
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2320,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.43
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
GMA-012, monoclonal
Application:
ELISA, WB
Citations:
6
2320,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
GMA-012, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... F8(302470), F8(2157)
General description
Pan 280kDa
Immunogen
Oczyszczony ludzki czynnik VIII
Application
Kategoria badawcza
Struktura komórki
Podkategoria badawcza
Białka ECM
Wykrywaj czynnik VIII za pomocą tego przeciwciała przeciwko czynnikowi VIII, klon GMA-012 zatwierdzony do stosowania w testach ELISA i WB.
Biochem/physiol Actions
Czynnik VIII
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko G
Preparation Note
stabilność 2 lata w temperaturze -20°C od daty wysyłki
Analysis Note
routinely evaluated by immunoblot on human Factor VIII
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
05-86105-86205-880
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
clone
GMA-012, monoclonal
clone
GMA-022, monoclonal
clone
GMA-013, monoclonal
clone
GMA-020, monoclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Gene Information
human ... F8(302470), F8(2157)
Gene Information
human ... F8(302470), VWF(7450)
Gene Information
human ... PLG(5340)
Gene Information
human ... F2(2147)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3