Kluczowe dokumenty
05-881
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciwko czynnikowi tkankowemu, klon GMA-320
clone GMA-320, Upstate®, from mouse
Wybierz wielkość
100 μG
1610,00 zł
1610,00 zł
Przewidywany termin wysyłki21 marca 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1610,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
1610,00 zł
Przewidywany termin wysyłki21 marca 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
GMA-320, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
ELISA: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2a
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... F3(2152)
Specyficzność
czynnik tkankowy
Immunogen
Oczyszczony ludzki czynnik tkankowy
Zastosowanie
Przeciwciało przeciw czynnikowi tkankowemu, klon GMA-320 wykrywa poziom czynnika tkankowego i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w testach ELISA i WB.
Jakość
routinely evaluated by immunoblot on human tissue factor
Opis wartości docelowych
Pan 33kDa
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Massimo Cugno et al.
PloS one, 9(11), e111862-e111862 (2014-11-07)
Thrombotic risk is increased in eosinophil-mediated disorders, and several hypotheses have been proposed to link eosinophilia and thrombosis. In particular, eosinophils have been described as source of tissue factor (TF), the main initiator of blood coagulation; however, this aspect is
Effect of heparanase inhibitor on tissue factor overexpression in platelets and endothelial cells induced by anti-β2-GPI antibodies: Reply to comment from Mackman et al.
Antonella Capozzi et al.
Journal of thrombosis and haemostasis : JTH, 20(1), 261-262 (2021-12-27)
Vascular biology-the role of tissue factor.
Hathcock, James
Seminars in Hematology, 41, 30-34 (2004)
Targeting tissue factor as an antithrombotic strategy.
Golino, Paolo and Cimmino, Giovanni
Seminars in Vascular Medicine, 3, 205-214 (2003)
Bacterial lipoprotein TLR2 agonists broadly modulate endothelial function and coagulation pathways in vitro and in vivo.
Shin, HS; Xu, F; Bagchi, A; Herrup, E; Prakash, A; Valentine, C; Kulkarni, H; Wilhelmsen et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950) (1950)