Przejdź do
05-801
Przeciwciało anty-trimetylo-histonowe H3 (Lys36), klon MC86, królicze monoklonalne
clone MC86, Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
H3K36me3, histon H3 (tri metyl K36)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μL
Przewidywany termin wysyłki29 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2450,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
MC86, monoclonal
Species reactivity:
chicken
Application:
ChIP, DB, WB, inhibition assay
Citations:
8
2450,00 zł
Przewidywany termin wysyłki29 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
MC86, monoclonal
species reactivity
chicken
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable, dot blot: suitable, inhibition assay: suitable (peptide), western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
trimethylation (Lys36)
General description
~17 kDa
Immunogen
peptyd zawierający sekwencję GVme3KKP, w której me3K odpowiada trimetylo lizynie 36 ludzkiego histonu H3
Application
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Histony
Użyj przeciwciała anty-trimetylo-histonowego H3 (Lys36), klon MC86 (królicze przeciwciało monoklonalne) zwalidowanego w DB, WB, PIA do wykrywania trimetylo-histonu H3 (Lys36) znanego również jako H3K36me3, Histon H3 (tri metyl K36).
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje trimetylację histonu H3 na lizynie 36.
Spodziewana jest szeroka reaktywność krzyżowa między gatunkami.
Physical form
Białko A Oczyszczona immunoglobulina w roztworze zawierającym 0,07 M tris-glicyny, 0,105 M NaCl, pH 7,4, 0,035% azydku sodu, 30% glicerolu.
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko A
Preparation Note
Przechowywać przez 2 lata w temperaturze -20°C od daty wysyłki. Należy unikać wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować oryginalną fiolkę po rozmrożeniu i przed zdjęciem korka.
Analysis Note
Kontrola
Białka ekstrahowane kwasem z komórek HeLa
routinely evaluated by immunoblot on chicken Core Histones (Catalog #13-107); did not detect unmodified recombinant Histone H3 (Catalog #14-411)
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
07-54807-54005-745R
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
serum
antibody form
serum
antibody form
purified antibody
clone
MC86, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
15-10C-E4, monoclonal
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
species reactivity
chicken
species reactivity
vertebrates
species reactivity
human
species reactivity
human
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
isotype
IgG
isotype
IgG
isotype
-
isotype
IgG
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
05-80104053252319969