Przejdź do
05-745R
Przeciwciało anty-trimetylo-histonowe H3 (Lys4), klon 15-10C-E4, królicze monoklonalne
clone 15-10C-E4, Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
H3K4me3, histon H3 (tri metyl K4)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μL
Sprawdź dostępność w koszyku
2500,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
15-10C-E4, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
ChIP, DB, ELISA, WB, inhibition assay, multiplexing
Citations:
42
2500,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB04791
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
15-10C-E4, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), ELISA: suitable, dot blot: suitable, inhibition assay: suitable (peptide), multiplexing: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
trimethylation (Lys4)
Gene Information
human ... H3F3B(3021)
General description
17 kDa
Rekombinowana wersja Cat. # 05-745, klon MC315
Immunogen
Syntetyczny peptyd sprzężony z BSA zawierający sekwencję ...RTme3KQT... w której me3K odpowiada trimetylo-lizynie 4 ludzkiego histonu H3.
Application
Analiza ChIP-seq:
Reprezentatywne dane partii. Immunoprecypitację chromatyny przeprowadzono przy użyciu zestawu Magna ChIP HiSens (nr kat. 17-10460), 3 µL przeciwciała anty-trimetylo-histonowego H3 (Lys4) (nr kat. 05-745R), 20 µL kulek Protein A/G i 1e6 usieciowanej chromatyny komórek HeLa, a następnie oczyszczono DNA przy użyciu kulek magnetycznych. Biblioteki zostały przygotowane z próbek Input i ChIP DNA przy użyciu standardowych protokołów z adapterami Illumina z kodem kreskowym i analizowane na instrumencie Illumina HiSeq. Ponad osiemnaście milionów odczytów z plików FastQ zmapowano za pomocą Bowtie (http://bowtie-bio.sourceforge.net/manual.shtml) po usunięciu tagów TagDust (http://genome.gsc.riken.jp/osc/english/dataresource/). Piki zostały zidentyfikowane przy użyciu MACS (http://luelab.dfci.harvard.edu/MACS/), z pikami i odczytami wizualizowanymi jako niestandardowa ścieżka w UCSC Genome Browser (http://genome.ucsc.edu) z plików BigWig i BED. Najwyższe 25% pików zidentyfikowanych w zbiorach danych 05-745R i 07-473 wykazało 99% pokrywanie się z pikami zidentyfikowanymi w ścieżce ENCODE H3K4me3 BROAD Histone dla HeLa S3.
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Histony
Użyj przeciwciała anty-trimetylo-histonowego H3 (Lys4), klon 15-10C-E4, rekombinowanego (królicze przeciwciało monoklonalne) sprawdzonego w WB, ChIP, ChIP-seq, ELISA, PIA, Mplex, DB do wykrywania trimetylo-histonu H3 (Lys4) znanego również jako H3K4me3, Histon H3 (tri metyl K4).
Biochem/physiol Actions
Oczekiwana szeroka reaktywność krzyżowa ze względu na homologię sekwencji
Rozpoznaje histon H3 zawierający trimetylo-lizynę 4 i, w mniejszym stopniu, dimetylo-lizynę 4. Więcej szczegółów można znaleźć w certyfikacie analizy.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko A, rekombinowane przeciwciało w 60 mM Tris, 90 mM NaCl, 0,03% NaN3, 60 mM glicyny, pH 7,5, 40% glicerolu.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu, a przed zdjęciem nasadki, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu. Uwaga: Zmienność temperatur w zamrażarce poniżej -20°C może powodować zamarzanie roztworów zawierających glicerol podczas przechowywania.
Analysis Note
Routinely evaluated by immunoblot on HeLa nuclear extract
Other Notes
Zastępuje: 05-745
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
05-745R-S04-74507-473
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
Gene Information
human ... H3F3B(3021)
Gene Information
human ... H3F3B(3021)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
clone
15-10C-E4, monoclonal
clone
15-10C-E4, monoclonal
clone
MC315, monoclonal
clone
polyclonal
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
culture supernatant
antibody form
affinity isolated antibody
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c