Przejdź do
07-540
Przeciwciało przeciwko acetylo-histonie H3 (Lys36)
serum, Upstate®
Synonim(y):
H3K36Ac, histon H3 (acetyl K36)
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
WB, multiplexing
Citations:
16
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
multiplexing: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
acetylation (Lys36)
Gene Information
human ... H3F3B(3021)
General description
~17kDa
Immunogen
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH zawierający sekwencję ...GV[AcK]KP..., w której[AcK] odpowiada acetylo-lizynie 36 ludzkiego histonu H3.
Application
Sugerowane rozcieńczenia:
Western Blot: 1:5000 - 1:20 000
Analiza ChIP: Reprezentatywna partia została użyta przez niezależne laboratorium do analizy ChIP (Gatta, R., et al. (2011). Epigenetics. 6(4):526-534.)
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Histony
Użyj przeciwciała anty-acetylo-histonowego H3 (Lys36) (królicze przeciwciało poliklonalne) zwalidowanego w WB, Mplex do wykrywania acetylo-histonu H3 (Lys36) znanego również jako H3K36Ac, Histon H3 (acetyl K36).
Biochem/physiol Actions
Oczekuje się szerokiej reaktywności krzyżowej gatunków
Rozpoznaje histon H3, gdy jest acetylowany na Lys36
Physical form
100 μl króliczej surowicy odpornościowej zawierającej 0,05% azydku sodu i 30% glicerolu.
Antiserum
Preparation Note
2 lata w temperaturze -20°C od daty wysyłki
Analysis Note
Routinely evaluated by immunoblot.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
07-54807-53907-274
antibody form
serum
antibody form
serum
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
serum
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
species reactivity
human
species reactivity
vertebrates
species reactivity
human
species reactivity
mouse, Drosophila, Schizosaccharomyces pombe, Saccharomyces cerevisiae, vertebrates, human, chicken
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
UniProt accession no.
Q16695
UniProt accession no.
Q16695
UniProt accession no.
Q16695
UniProt accession no.
Q16695
technique(s)
multiplexing: suitable, western blot: suitable
technique(s)
dot blot: suitable, immunofluorescence: suitable, multiplexing: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), dot blot: suitable, inhibition assay: suitable (peptide), multiplexing: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ChIP: suitable, dot blot: suitable, western blot: suitable
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Endoplasmic reticulum stress-associated cone photoreceptor degeneration in cyclic nucleotide-gated channel deficiency.
Thapa, A; Morris, L; Xu, J; Ma, H; Michalakis, S; Biel, M; Ding, XQ
The Journal of Biological Chemistry null
Cluster analysis reveals differential transcript profiles associated with resistance training-induced human skeletal muscle hypertrophy.
Thalacker-Mercer, A; Stec, M; Cui, X; Cross, J; Windham, S; Bamman, M
Physiological Genomics null
Anton Eberharter et al.
EMBO reports, 3(3), 224-229 (2002-03-08)
The organization of eukaryotic chromatin has a major impact on all nuclear processes involving DNA substrates. Gene expression is affected by the positioning of individual nucleosomes relative to regulatory sequence elements, by the folding of the nucleosomal fiber into higher-order
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
07-54004053252269998