Przejdź do
05-719
Przeciwciało przeciw fosfatydyloserynie, klon 1H6
clone 1H6, Upstate®, from mouse
Synonim(y):
Antyfosfatydyloseryna, Klon 1H6 anty-fosfatydyloseryna, Wykrywanie fosfatydyloseryny
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
200 μg
Sprawdź dostępność w koszyku
2650,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
1H6, monoclonal
Species reactivity:
vertebrates
Application:
FACS, IHC
Citations:
40
2650,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
1H6, monoclonal
species reactivity
vertebrates
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: suitable
isotype
IgG
shipped in
dry ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer)
Gene Information
human ... PTDSS1(9791)
General description
Znaczenie:
Anty-fosfatydyloseryna może być stosowana do wykrywania translokacji fosfolipidu błonowego fosfatydyloseryny (PS) z wewnętrznej do zewnętrznej ulotki błony komórkowej; stanowi alternatywę dla aneksyny V do ilościowego oznaczania apoptozy.
Fosfatydyloseryna (PS) to fosfolipid (1,2-diacylo-sn-glicerol-(3)-L-fosfoseryna) występujący w błonach wszystkich roślin i zwierząt. PS jest najbardziej skoncentrowany w mózgu, ponieważ PS stanowi około 10% zawartości lipidów w neuronach. Uważa się, że PS odgrywa rolę w utrzymaniu integralności komórek nerwowych, zwiększając wydajność sygnału neuroprzekaźnika i poprawiając transmisję sygnału komórek nerwowych. Jedną z kluczowych cech apoptozy jest ekspresja PS na zewnętrznej błonie komórkowej. PS zwykle znajduje się po wewnętrznej stronie błony plazmatycznej, ale podczas wczesnego etapu apoptozy PS jest przenoszony na błonę zewnętrzną. Znakowana FITC aneksyna V może wiązać się z odsłoniętym PS, stanowiąc podstawę większości testów apoptozy opartych na aneksynie V.
nie podano
Immunogen
Liposomy zawierające 70% fosfatydyloseryny i 30% fosfatydyloglicerolu
Application
Cytometria przepływowa: 0,2-2 μg/ml poprzedniej partii wykryło fosfatydyloserynę na powierzchni komórek Jurkat poddanych działaniu pęcherzyków Fas Ligand (nr katalogowy 01-210). Patrz strona druga.
Immunohistochemia: To przeciwciało zostało zgłoszone przez niezależne laboratorium do wykrywania fosfatydyloseryny w skrawkach parafinowych tętnicy szyjnej szczura utrwalonych etanolem/acetonem (Mandinov, L., 2003).
Kategoria badawcza
Apoptoza i rak
Podkategoria badawcza
Apoptoza - Dodatkowe
Przeciwciało przeciwko fosfatydyloserynie, klon 1H6 jest przeciwciałem przeciwko fosfatydyloserynie do stosowania w FC, IH.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje fosfatydyloserynę (PS) w błonach komórkowych
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone IgG dostarczane w 0,1M Tris-Glycine, 0,15M NaCl, 0,05% Sodium Azide, pH 7,4 przed dodaniem glicerolu do 30%. Ciecz w temperaturze -20°C.
Oczyszczone białko G
Preparation Note
Stabilność przez 1 rok od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Tkanka mózgowa
routinely evaluated by flow cytometry on Jurkat cells treated with Fas Ligand vesicles (Catalog #01-210)
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
16-256P1495SAB1411695
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
clone
1H6, monoclonal
clone
1H6, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
species reactivity
vertebrates
species reactivity
vertebrates
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: suitable
technique(s)
flow cytometry: suitable
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, microarray: suitable, western blot: 1:1,000 using whole extracts of human HeLa or A549 cells, western blot: 1:500 using whole extracts of mouse NIH3T3 cells
technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Manjarika De et al.
Molecular therapy. Nucleic acids, 10, 9-27 (2018-03-04)
There is a pressing need for a ubiquitously expressed antigen or receptor on the tumor surface for successful mitigation of the deleterious side effects of chemotherapy. Phosphatidylserine (PS), normally constrained to the intracellular surface, is exposed on the external surface
Estela M Galván et al.
Infection and immunity, 75(3), 1272-1279 (2006-12-21)
The pH 6 antigen (Psa) of Yersinia pestis consists of fimbriae with adhesive properties of potential importance for the pathogenesis of plague, including pneumonic plague. The Psa fimbriae mediate bacterial binding to human alveolar epithelial cells. The Psa fimbriae bound
R S Fernandes et al.
Journal of thrombosis and haemostasis : JTH, 4(7), 1546-1552 (2006-07-15)
That there is a correlation between cancer and procoagulant states is well-known. C6 glioma cell line was originally induced in random-bred Wistar-Furth rats and is morphologically similar to glioblastoma multiforme, the most common aggressive glioma resistant to therapeutic interventions. In
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the concentration of this antibody in mg/mL. Only total quantity as 200 ug is given on the vial.
    1 answer
    1. The concentration of this antibody is 1 mg/mL. This information is published in the product Certificate of Analysis.
      Helpful?
  2. What's the concentration and volume of this antibody?
    1 answer
    1. The concentration, and therefore volume, can vary between lots. As of April 2024, The concentration is 1mg/mL and the volume is 200uL.