P1495
Anti-Phosphatidylserine Receptor antibody produced in rabbit
1-1.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-PSR
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 50-70 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
1-1.5 mg/mL
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using whole extracts of human HeLa or A549 cells
western blot: 1:500 using whole extracts of mouse NIH3T3 cells
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... JMJD6(23210)
mouse ... Jmjd6(107817)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie