Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μg | Sprawdź dostępność w koszyku | 2650,00 zł |
Informacje o tej pozycji
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
ALEXA FLUOR™ 488
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
1H6, monoclonal
species reactivity
vertebrates
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
flow cytometry: suitable
isotype
IgG
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer)
General description
Anti-Phosphatidylserine may be used to detect translocation of the membrane phospholipid phosphatidylserine (PS) from the inner to the outer cell membrane leaflet; it provides an alternative to Annexin V for quantitation of apoptosis.
Immunogen
Application
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Negative Control: Catalog # 16-240, Normal Mouse IgG, Alexa Fluor™ 488-conjugate.
Apoptosis Assay: Time course for induction of apoptosis in Jurkat cells by staurosporine, measured using either an Anti-Phosphatidylserine, clone 1H6, Alexa Fluor™ 488 conjugate or an Annexin V FITC conjugate.
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| conjugate ALEXA FLUOR™ 488 | conjugate - | conjugate ALEXA FLUOR™ 488 | conjugate ALEXA FLUOR™ 488 |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified antibody | antibody form purified antibody |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source rat | biological source mouse |
| species reactivity vertebrates | species reactivity vertebrates | species reactivity human | species reactivity mouse, human |
| clone 1H6, monoclonal | clone 1H6, monoclonal | clone 17H1, monoclonal | clone 6C5, monoclonal |
| isotype IgG | isotype IgG | isotype - | isotype IgG1 |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Protokoły
Zapoznaj się z naszym przewodnikiem po cytometrii przepływowej, aby odkryć podstawy cytometrii przepływowej, tradycyjne komponenty cytometru przepływowego, kluczowe etapy protokołu cytometrii przepływowej i odpowiednie kontrole.
Explore our flow cytometry guide to uncover flow cytometry basics, traditional flow cytometer components, key flow cytometry protocol steps, and proper controls.
Learn key steps in flow cytometry protocols to make your next flow cytometry experiment run with ease.
Produkty
Końcówki do wyboru barwników do cytometrii przepływowej dopasowują fluorofory do konfiguracji cytometru przepływowego, zwiększając wydajność panelu.
Troubleshooting guide offers solutions for common flow cytometry problems, ensuring improved analysis performance.
Flow cytometry dye selection tips match fluorophores to flow cytometer configurations, enhancing panel performance.