Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 μg | Przewidywany termin wysyłki19 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2290,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2290,00 zł
Przewidywany termin wysyłki19 maja 2026Szczegóły
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
14, monoclonal
species reactivity
canine, chicken, human, rat, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... LMNA(4000)
General description
Immunogen
Application
To przeciwciało zostało zgłoszone przez niezależne laboratorium do wykrywania Lamin A/C w ludzkich komórkach śródbłonka.
Struktura komórki
Sygnalizacja cytoszkieletowa
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-301, niestymulowany lizat komórek A431. Dodać 2,5 µl 2-merkaptoetanolu/100 µl lizatu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 µg zredukowanego lizatu na pas do minigelów.
Western Blot Analysis:
0.5-2 μg/mL of this antibody detected Lamin A/C in 20 μg of RIPA lysates from A431 cells.
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified from hybridoma cell culture |
| species reactivity canine, chicken, human, rat, mouse | species reactivity human | species reactivity human, mouse, rat | species reactivity human |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source rabbit | biological source mouse |
| clone 14, monoclonal | clone 4A4-A4, monoclonal | clone polyclonal | clone 4A4, monoclonal |
| Gene Information human ... LMNA(4000) | Gene Information human ... LMNA(4000) | Gene Information human ... LMNA(4000) | Gene Information human ... LMNA(4000) |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 05-714 | 04053252320590 |