Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μg | Przewidywany termin wysyłki09 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2040,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2040,00 zł
Przewidywany termin wysyłki09 czerwca 2026Szczegóły
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
4A4-A4, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... LMNA(4000)
General description
Immunogen
Application
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła Laminę A (dojrzałą) w komórkach fibroblastów myszy typu dzikiego.
Analiza Western Blotting: 0,5 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło Laminę A (dojrzałą) w 10 µg lizatu komórek A431 i THP-1.
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła Laminę A (dojrzałą) w fibroblastach EDMD i FPLD (Roblek, M., et al. (2010). PLOS ONE. 5(5):e10604).
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło Laminę A (dojrzałą) w pre-laminie A i Laminę A (dojrzałą).
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Lamin A (mature) in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| clone 4A4-A4, monoclonal | clone 4C11, monoclonal | clone 133A2, monoclonal | clone polyclonal |
| species reactivity human | species reactivity mouse, rat, canine, human, monkey, hamster, bovine | species reactivity rat, mouse, canine, bovine, human | species reactivity mouse, human, rat |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form culture supernatant | antibody form affinity isolated antibody |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source rabbit |
| Gene Information human ... LMNA(4000) | Gene Information human ... LMNA(4000) | Gene Information human ... LMNA(4000) | Gene Information human ... LMNA(4000) |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c