Purchased this product through Sigma. There was a delay between time of purchase and time of delivery. Product arrived and tested in western blotting at dilution 1:1000 and showed multiple non specific bands on gel making data uninterpretable. Western blotting conditions: Blocking 1hr in 5% Milk TBST, Probed o/night 1:1000 in blocking buffer, after three washes secondary antibody Rabbit HRP at 1:10000 (PTG) and developed with ECL Fempto (UltraScence Femto Western Substrate)
SAB5700618
Przeciwciało anty-LaminaA/C produkowane u królików
Synonim(y):
CDCD1, CDDC, CMD1A, CMT2B1, EMD2, FPL, FPLD, FPLD2, HGPS, IDC, LDP1, LFP, LGMD1B, LMN1, LMNA, LMNC, LMNL1
Wybierz wielkość
1790,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1790,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
62-74
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
1.41 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LMNA(4000)
Opis ogólny
Immunogen
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)