Przejdź do
05-636-I
Przeciwciało anty-fosfo-histonowe H2A.X (Ser139), klon JBW301
clone JBW301, from mouse
Anti-phospho-Histone H2A.X (Ser139) Antibody, clone JBW301
Synonim(y):
Przeciwciało anty-fosfo-histonowe H2A.X (Ser139), 05-636-I | Sigma-Aldrich
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
200 μg
Sprawdź dostępność w koszyku
2920,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
JBW301, monoclonal
Species reactivity:
human, rat, mouse
Application:
ChIP, ICC, IF, WB
Citations:
103
2920,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
JBW301, monoclonal
species reactivity
human, rat, mouse
technique(s)
ChIP: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer139)
Gene Information
human ... H2AX(3014)
mouse ... H2Ax(15270)
rat ... H2Ax(500987)
General description
Białko histonowe H2A.X jest wariantem należącym do rodziny histonów H2A, który odróżnia się od innych histonów H2A unikalną sekwencją karboksykońcową. Ta unikalna sekwencja jest wysoce konserwatywna w całej ewolucji eukariotycznej i jest szybko fosforylowana przez ATM lub ATR w czwartej reszcie od końca karboksylowego (seryna 139 u ssaków H2A.X) w odpowiedzi na dwuniciowe pęknięcia DNA (DSB). Fosforylacja H2A.X jest ważna w tworzeniu stabilnego kompleksu naprawczego w miejscu uszkodzenia DNA.
Fosforylacja H2A.X jest bardzo szybką odpowiedzią na uszkodzenie DNA, zachodzącą w ciągu zaledwie jednej minuty po ekspozycji na promieniowanie jonizujące. Fosforylacja H2A.X zachodzi niezależnie od przyczyny DSBs DNA, a fosfo-H2A.X zaobserwowano w odpowiedzi na stresy środowiskowe, które powodują DSBs, a także zaprogramowane zdarzenia komórkowe, w tym rearanżację DNA i apoptozę.
Zaobserwowano ~17 kDa. W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu fosfo-histonowi H2A. X (Ser139).
Application
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:50-250 z reprezentatywnej partii wykryło fosfo-Histone H2A. X (Ser139) w komórkach HeLa i A431.
Wykazano, że poprzednia partia działa w immunofluorescencji i immunoprecypitacji chromatyny: Patrz odniesienie (Meier, Andreas et al., 2007)
Analiza Western Blotting: 0,05-1 μg/mL tej partii wykryło fosforylowany histon H2A.X (Ser139) w lizatach histonów ekstrahowanych kwasem z komórek Jurkat poddanych działaniu 0,5 μM staurosporyny (nr katalogowy 19-123).
Immunocytochemia: 2 μg/mL poprzedniej partii przeciwciała wykryło fosforylowany histon H2A.X w komórkach HeLa poddanych działaniu 0,5 μM staurosporyny przez 4-6 godzin.
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Histony
Przeciwciało anty-fosfo-histonowe H2A.X (Ser139), klon JBW301 jest wysoce specyficznym mysim przeciwciałem monoklonalnym, które celuje w histon H2A.X i zostało przetestowane w western blotting, ICC, ChIP i immunofluorescencji.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Oczyszczone białko G
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell lysate.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected phospho-Histone H2A. X (Ser139) in 200 µg in staurosporine treated HeLa cells.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
05-636-AF64705-63605-636-AF488
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
clone
JBW301, monoclonal
clone
JBW301, monoclonal
clone
JBW301, monoclonal
clone
JBW301, monoclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
Gene Information
human ... H2AX(3014)
mouse ... H2Ax(15270)
rat ... H2Ax(500987)
Gene Information
human ... H2AX(3014)
Gene Information
-
Gene Information
human ... H2AX(3014)
species reactivity
human, rat, mouse
species reactivity
human
species reactivity
vertebrates
species reactivity
human
technique(s)
ChIP: suitable, immunofluorescence: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
technique(s)
ChIP: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
Still not finding the right product?
lub
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
"Apoptosis & Autophagy in Cancer: Cell Survival by Eluding Cell Death The ability of tumor cells to elude programmed cell death, also known as apoptosis, is a hallmark of most types of cancer. Similary, autophagy is a highly regulated, homeostatic degradative process where cells destroy their own components via the lysosomal machinery and recycle them for prolonged cell survival. Via extensive crosstalk with pro-apoptotic signaling pathways, autophagy can also contribute to cell death and greatly influence general cell health. Elucidating the correlation between autophagy and apoptotic cell death has become the focus of a great deal of research, particularly in tumor biology. On one hand, autophagy may induce cell death by degrading essential components; on the other hand, it may facilitate survival of cancer cells under unfavorable metabolic conditions."
Questions
Reviews
Active Filters
    • Review 1
    • Vote 1
    5 out of 5 stars.
    IF staining
    It's really good for immunofluorescence staining, highly recommended!
    Helpful?
  1. 1 Ratings-only review