05-636
Anti-phospho-Histone H2A.X (Ser139) Antibody, clone JBW301
clone JBW301, Upstate®, from mouse
Synonim(y):
H2AXS139P, Histone H2A.X (phospho S139)
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
klon
JBW301, monoclonal
reaktywność gatunkowa
vertebrates
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer139)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Histone H2A.X (pSer139) in RNF168-WT and RNF 168-SA/SEKI mice lung tissue sections (Paraffin). (Xe, X., et al. (2015) Nat. Cell Biol. 20 (3); 320-331).
Chromatin Immunoprecipitation, see Meier, Andreas, et al. EMBO J., 26: 2707-18 (2007) in technical information tab.
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Jakość
Immunocytochemistry: 2 μg/ml of this antibody detected phosphorylated histone H2A.X in HeLa cells treated with 0.5 μM staurosporine for 4-6 hours.
Opis wartości docelowych
Powiązanie
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
UV-treated 293 cell extracts, UV-treated HeLa cell extracts or breast cancer tissue
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Explore the basics of working with antibodies including technical information on structure, classes, and normal immunoglobulin ranges.
Antibodies combine with specific antigens to generate an exclusive antibody-antigen complex. Learn about the nature of this bond and its use as a molecular tag for research.
Learn differences in monoclonal vs polyclonal antibodies including how antibodies are generated, clone numbers, and antibody formats.
Poznaj różnice między przeciwciałami monoklonalnymi i poliklonalnymi, w tym sposób generowania przeciwciał, numery klonów i formaty przeciwciał.