Przejdź do
05-615
Anti-SUV39H1 Histone Methyltransferase antibody
UPSTATE®, mouse monoclonal, MG44
Synonim(y):
KMT1A
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
200 μL
Przewidywany termin wysyłki06 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2450,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
MG44, monoclonal
Species reactivity:
mouse, human
Application:
ChIP, IP, WB
Citations:
34
2450,00 zł
Przewidywany termin wysyłki06 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Przeciwciało anty-SUV39H1, klon MG44, ascites fluid, clone MG44, Upstate®
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
MG44, monoclonal
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SUV39H1(6839)
General description
50 kDa
Potranslacyjne modyfikacje histonów, takie jak fosforylacja, acetylacja i metylacja, mają kluczowe znaczenie dla przebudowy chromatyny. SUV39H1 i Suv39h1 są odpowiednio ludzkimi i mysimi homologami białka Su(var)3-9 Drosophila. Białka te selektywnie metylują histon H3 przy lizynie 9, tworząc miejsce wiązania o wysokim powinowactwie dla białek HP1 (białko heterochromatyny 1). Wiadomo, że białka HP1 oddziałują z białkami supresorowymi transkrypcji, co sugeruje, że interakcje z SUV39H1 i metylowanym histonem H3 pośredniczą w wyciszaniu transkrypcji genów docelowych. Co więcej, nadekspresja SUV39H1 w komórkach HeLa powoduje redystrybucję endogennych białek HP1 i opóźnienie wzrostu, co sugeruje, że modulacja heterochromatyny za pośrednictwem SUV39H1 może upośledzać progresję cyklu komórkowego.
Immunogen
Białko fuzyjne MBP odpowiadające resztom 1-412 ludzkiego SUV39H1
Application
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Histony
Biologia chromatyny
Przeciwciało anty-SUV39H1, klon MG44, to mysie przeciwciało monoklonalne do wykrywania SUV39H1, znanego również jako KMT1A, metylotransferaza 1 histonu H3-K9 i zostało zwalidowane w ChIP, IP i WB.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje SUV39H1.
Physical form
Białko G Oczyszczona immunoglobulina w białku A Oczyszczona immunoglobulina w 30% glicerolu, 0,07 M Tris-glicyny, pH 7,4, 0,105 M NaCl, 0,035% azydku sodu jako środek konserwujący.
Nieoczyszczony
Preparation Note
Przechowywać przez 2 lata w temperaturze -20°C od daty wysyłki. Należy unikać wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować oryginalną fiolkę po rozmrożeniu i przed zdjęciem korka.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek U2OS
routinely evaluated by immunoblot on U2OS cells lysed in RIPA with 0.1% SDS and sonicated
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: MABE552
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
05-124205-1242-S05-1339
species reactivity
mouse, human
species reactivity
mouse, human
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human, vertebrates
clone
MG44, monoclonal
clone
6F12-H4, monoclonal
clone
6F12-H4, monoclonal
clone
CMA304, monoclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
technique(s)
ChIP: suitable, western blot: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), dot blot: suitable, immunofluorescence: suitable, inhibition assay: suitable (peptide), western blot: suitable
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), dot blot: suitable, immunofluorescence: suitable, inhibition assay: suitable (peptide), western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, dot blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, multiplexing: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
O43463
UniProt accession no.
Q16695
UniProt accession no.
Q16695
UniProt accession no.
Q16695
Still not finding the right product?
lub
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Binbin Liu et al.
Nucleic acids research, 47(1), 283-298 (2018-11-09)
Various stresses increase disease susceptibility and accelerate aging, and increasing evidence suggests that these effects can be transmitted over generation. Epidemiological studies suggest that stressors experienced by parents affect the longevity of their offspring, possibly by regulating telomere dynamics. Telomeres
Whitney L Johnson et al.
eLife, 6 (2017-08-02)
Heterochromatin formed by the SUV39 histone methyltransferases represses transcription from repetitive DNA sequences and ensures genomic stability. How SUV39 enzymes localize to their target genomic loci remains unclear. Here, we demonstrate that chromatin-associated RNA contributes to the stable association of
Luke Gaughan et al.
The Journal of biological chemistry, 277(29), 25904-25913 (2002-05-08)
The androgen receptor (AR), a member of the nuclear hormone receptor superfamily, is thought to play an important role in the development of prostate cancer. The AR is a hormone-dependent transcription factor that activates expression of numerous androgen-responsive genes. Histone
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
05-61504053252280818