Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2370,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
CMA304, monoclonal
Species reactivity:
human, vertebrates
Application:
DB, ELISA, ICC, IP, WB, multiplexing
Citations:
44
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
CMA304, monoclonal
species reactivity
human, vertebrates
technique(s)
ELISA: suitable, dot blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, multiplexing: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
trimethylation (Lys4)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
General description
Histony to wysoce konserwatywne białka, które służą jako rusztowanie strukturalne dla organizacji jądrowego DNA w chromatynę. Cztery podstawowe histony, H2A, H2B, H3 i H4, łączą się w oktamer (po 2 cząsteczki każdego z nich). Następnie 146 par zasad DNA owija się wokół oktameru, tworząc nukleosom. Histony są modyfikowane potranslacyjnie, a modyfikacje te regulują transkrypcję, naprawę, rekombinację i replikację DNA. Najczęściej badanymi modyfikacjami są acetylacja, fosforylacja, metylacja i ubikwitynacja. Modyfikacje występują głównie na N-końcowych i C-końcowych ogonach, które rozciągają się poza cząsteczkę rdzenia nukleosomu. Trimetylacja histonu H3 (Lys4) znajduje się na końcu 5′ aktywnych genów i przyczynia się do aktywacji transkrypcji poprzez rekrutację enzymów remodelujących chromatynę. W związku z tym nieaktywny chromosom X jest w dużej mierze pozbawiony tego znaku.
ok. 17 kDa
Immunogen
Epitop: Trimetylowana Lys4
Syntetyczny peptyd odpowiadający aminokwasom 1-12 ludzkiego histonu H3, trimetylowany na Lys4, sprzężony z KLH.
Application
Anti-Trimethyl Histone H3 (Lys4) Antibody, klon CMA304 to mysie przeciwciało monoklonalne do wykrywania trimetylowego histonu H3 (Lys4) znanego również jako H3K4me3, Histone H3 (tri methyl K4) i zostało zatwierdzone w testach ELISA, ICC, IP, WB, Mplex, DB.
ELISA:
Zewnętrzne laboratorium wykazało, że to przeciwciało nadaje się do testu ELISA.1
Immunocytochemia:
Zewnętrzne laboratorium wykazało, że to przeciwciało nadaje się do immunocytochemii.1
Immunoprecypitacja:
Zewnętrzne laboratorium wykazało, że to przeciwciało nadaje się do immunoprecypitacji.1
Multipleksowanie:
To przeciwciało specyficznie rozpoznaje trimetylację histonu H3 na Lys4 w teście Luminex®.
Zewnętrzne laboratorium wykazało, że to przeciwciało nadaje się do testu ELISA.1
Immunocytochemia:
Zewnętrzne laboratorium wykazało, że to przeciwciało nadaje się do immunocytochemii.1
Immunoprecypitacja:
Zewnętrzne laboratorium wykazało, że to przeciwciało nadaje się do immunoprecypitacji.1
Multipleksowanie:
To przeciwciało specyficznie rozpoznaje trimetylację histonu H3 na Lys4 w teście Luminex®.
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Histony
Histony
Biochem/physiol Actions
Na podstawie homologii sekwencji spodziewana jest szeroka reaktywność krzyżowa między gatunkami.
To przeciwciało specyficznie rozpoznaje trimetylację histonu H3 w Lys4. Specyficzność wiązania przeciwciała pozwala na modyfikacje Lys91.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1κ w PBS z 0,05% azydkiem sodu.
Oczyszczone białko G
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania. Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować fiolkę przed zdjęciem korka. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Kontrola
Lizat ekstraktu kwasu HeLa
Lizat ekstraktu kwasu HeLa
Western Blot Analysis:
0.5 - 2 μg/mL (1:500-2000) dilution of this antibody detected trimethyl Histone H3 (Lys4) on 10 μg of HeLa acid extract.
0.5 - 2 μg/mL (1:500-2000) dilution of this antibody detected trimethyl Histone H3 (Lys4) on 10 μg of HeLa acid extract.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: 04-791
Legal Information
Luminex is a registered trademark of Luminex Corporation
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
wgk
WGK 2
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?