Przejdź do
05-1242
Przeciwciało anty-trimetylo-histonowe H3 (Lys9), klon 6F12-H4
clone 6F12-H4, from mouse
Synonim(y):
H3K9me3, histon H3 (tri metyl K9), rodzina histonów H3, członek T, histon 3, H3, klaster histonów 3, H3
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
200 μL
Przewidywany termin wysyłki03 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2310,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
6F12-H4, monoclonal
Species reactivity:
mouse, human
Application:
ChIP, DB, IF, WB, inhibition assay
Citations:
37
2310,00 zł
Przewidywany termin wysyłki03 czerwca 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
6F12-H4, monoclonal
species reactivity
mouse, human
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), dot blot: suitable, immunofluorescence: suitable, inhibition assay: suitable (peptide), western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
trimethylation (Lys9)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
mouse ... H3C1(360198)
General description
Histony są wysoce konserwatywnymi białkami, które służą jako rusztowanie strukturalne dla organizacji jądrowego DNA w chromatynę. Cztery podstawowe histony, H2A, H2B, H3 i H4, łączą się w oktamer (po 2 cząsteczki każdego z nich). Następnie 146 par zasad DNA jest owijanych wokół oktameru, tworząc nukleosom, podstawową podjednostkę chromatyny. Modyfikacje histonów regulują transkrypcję, naprawę, rekombinację i replikację DNA. Najczęściej badanymi modyfikacjami są acetylacja, fosforylacja, metylacja i ubikwitynacja. Modyfikacje te mogą zmieniać lokalną architekturę chromatyny lub rekrutować czynniki trans-działające, które rozpoznają określone modyfikacje histonów (hipoteza "kodu histonowego"). Trimetylacja histonu H3 na Lys9 (H3K9me3) jest jednym z najlepiej zbadanych znaczników epigenetycznych. H3K9me3 funkcjonuje w represji genów euchromatycznych oraz w epigenetycznej kontroli składania heterochromatyny, najprawdopodobniej poprzez działanie jako motyw rozpoznawczy dla wiązania białek związanych z chromatyną, takich jak Swi6 lub HP1α/β. Enzymami odpowiedzialnymi za tworzenie H3K9me3 są SUV39H1 i SUV39H2.
~17 kDa
Application
Immunoprecypitacja chromatyny (ChIP):
Reprezentatywne dane z poprzedniej partii. Sonikowaną chromatynę 3T3 L1 poddano immunoprecypitacji chromatyny przy użyciu anty-trimetylo-histonu H3 (Lys9) i zestawu Magna ChIP G (nr kat. 17-611). Pomyślna immunoprecypitacja fragmentów DNA związanych z trimetylohistonem H3 (Lys9) została zweryfikowana przez qPCR przy użyciu starterów flankujących promotor p16.
Analiza inhibicji peptydowej:
Test blokowania peptydów wykazuje wyraźną preferencję przeciwciała dla formy trimetylowej w porównaniu z formą dimetylową.
Immunoprecypitacja chromatyny (ChIP):
Analiza ChIP znanych chromosomalnych celów Suv39h (H3K9me3 w głównych satelitach, komórki MouseES).
Analiza Dot Blot:
Analiza dot-blot wykazująca swoistość anty-H3K9me3, klon 6F12-H4 dla trimetylo-Lys9 histonu H3.
Użyj przeciwciała anty-trimetylo-histonowego H3 (Lys9), klon 6F12-H4 (mysie przeciwciało monoklonalne) zwalidowanego w ChIP, PIA, IF, DB, ChIP-seq, WB do wykrywania trimetylo-histonu H3 (Lys9) znanego również jako H3K9me3, Histone H3 (tri methyl K9).
Biochem/physiol Actions
Na podstawie homologii sekwencji oczekuje się szerokiej reaktywności krzyżowej ze wszystkimi ssakami, Drosophila, Xenopus i Arabidopsis.
Physical form
Format: Oczyszczony
Analysis Note
Routinely evaluated by Western Blot on HeLa acid extracts.
Western Blot Analysis: A 0.5 – 5 μg dilution of this lot detected trimethyl histone H3 (Lys9) in HeLa acid extracts.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
05-1242-S05-125007-442
clone
6F12-H4, monoclonal
clone
6F12-H4, monoclonal
clone
CMA308, monoclonal
clone
polyclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
species reactivity
mouse, human
species reactivity
mouse, human
species reactivity
vertebrates, human
species reactivity
human, mouse, rat, chicken
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), immunofluorescence: suitable, western blot: suitable, dot blot: suitable, inhibition assay: suitable (peptide)
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), dot blot: suitable, immunofluorescence: suitable, inhibition assay: suitable (peptide), western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, multiplexing: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), dot blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, inhibition assay: suitable (peptide), multiplexing: suitable, western blot: suitable
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c