Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 μg | Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 773,00 zł | |
| 100 μg | Przewidywany termin wysyłki20 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1990,00 zł |
Informacje o tej pozycji
773,00 zł
Przewidywana wysyłka DZISIAJSzczegóły
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
SKB1, monoclonal
species reactivity
rat, human, mouse
packaging
antibody small pack of 25 μg
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Akt1(11651)
General description
Application
Physical form
Analysis Note
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-301, niestymulowany lizat komórek A431. Dodać 2,5 µl 2-merkaptoetanolu/100 µl lizatu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 µg zredukowanego lizatu na pas do minigelów.
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| conjugate unconjugated | conjugate ALEXA FLUOR™ 647 | conjugate - | conjugate - |
| clone SKB1, monoclonal | clone SKB1, monoclonal | clone SKB1, monoclonal | clone 6F5, monoclonal |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form purified antibody | antibody form purified antibody | antibody form purified antibody |
| species reactivity rat, human, mouse | species reactivity human, mouse, rat | species reactivity mouse, rat, human | species reactivity rat, mouse, vertebrates, human |
| Gene Information mouse ... Akt1(11651) | Gene Information mouse ... Akt1(11651) | Gene Information mouse ... Akt1(11651) | Gene Information human ... AKT1(207) |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Produkty
Autophagy is a regulated process involved in cell growth, development, and recycling of cytoplasmic components in cells.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 05-591-25UG | 04054839337703 |