Przejdź do
05-591-AF647
Przeciwciało anty-Akt/PKB, domena PH, klon SKB1, Alexa ™ 647
clone SKB1, from mouse, ALEXA FLUOR™ 647
Synonim(y):
Kinaza serynowo-treoninowa RAC-alfa, PKB, PKB alfa, kinaza białkowa B, kinaza białkowa B alfa, protoonkogen c-Akt, RAC-PK-alfa
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μL
Przewidywany termin wysyłki07 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2220,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.43
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
ALEXA FLUOR™ 647
Clone:
SKB1, monoclonal
Application:
ICC
Citations:
-
2220,00 zł
Przewidywany termin wysyłki07 października 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
ALEXA FLUOR™ 647
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
SKB1, monoclonal
species reactivity
human, mouse, rat
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Akt1(11651)
General description
Kinaza serynowo-treoninowa RAC-alfa (EC 2.7.11.1; UniProt P31749; znana również jako PKB, PKB alfa, kinaza białkowa B, kinaza białkowa B alfa, protoonkogen c-Akt, RAC-PK-alfa) jest kodowana przez gen AKT1 (znany również jako PKB, RAC) (Gene ID 207) u człowieka. AKT (kinaza białkowa B) to kinazy serynowo-treoninowe, które odgrywają ważną rolę w szlakach transdukcji sygnału zaangażowanych w proliferację komórek, apoptozę, angiogenezę i cukrzycę. Istnieją trzy typy AKT (α, β, γ lub AKT 1, 2, 3) o wysokim stopniu homologii, ale różniące się nieznacznie lokalizacją regulacyjnych miejsc fosforylacji. AKT α jest dominującą izoformą w większości tkanek, podczas gdy najwyższą ekspresję AKT β obserwuje się w tkankach reagujących na insulinę, a AKT γ występuje obficie w tkance mózgowej. Każdy typ AKT składa się z trzech funkcjonalnie różnych regionów, w tym N-końcowej domeny pleckstrin homology (PH), która zapewnia moduł wiążący lipidy, aby skierować Akt do PIP2 i PIP3, centralnej domeny katalitycznej i C-końcowego motywu hydrofobowego.
~60 kDa.
Immunogen
Białko fuzyjne GST odpowiadające resztom 1-149 ludzkiego Akt1.
Epitop: Aminokwasy 1-149
Application
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło Akt/PKB w komórkach A431.
Nieskoniugowane przeciwciało (nr kat. 05-591) nadaje się również do cytometrii przepływowej, immunocytochemii, immunoprecypitacji i aplikacji Western blotting.
Kategoria badawcza
Apoptoza i rak
Podkategoria badawcza
Kinazy i fosfatazy
To przeciwciało anty-Akt, domena PH, klon SKB1, Alexa Fluor™ 647 jest zatwierdzone do stosowania w immunocytochemii do wykrywania PKB.
Biochem/physiol Actions
Klon SKB1 rozpoznaje Akt1 i Akt2, ale nie Akt3, białka fuzyjne GST w 100 ng w analizie immunoblottingu z użyciem niesprzężonego przeciwciała (nr kat. 05-591).
Physical form
Oczyszczone białko G.
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG sprzężone w PBS z 15 mg/ml BSA i 0,1% azydkiem sodu.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Immunocytochemistry in HeLa cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Akt/PKB in HeLa cells.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Legal Information
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)