Przejdź do
05-531
Anti-His Tag Antibody
clone 4D11, mouse monoclonal, Upstate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
200 μg
Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2240,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
Clone:
4D11, monoclonal
Technique(s):
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
Application:
ICC, WB
Citations:
13
2240,00 zł
Przewidywana wysyłka DZISIAJSzczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Przeciwciało znakowane przeciw histydynie, klon 4D11, clone 4D11, Upstate®, from mouse
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
4D11, monoclonal
species reactivity (predicted by homology)
all
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... HRG(3273)
General description
Pozorna masa cząsteczkowa jest związana ze znakowanym białkiem.
Immunogen
N-końcowe, znakowane His i skrócone białko TRAP odpowiadające aminokwasom 26-248 z P. falciparum wyrażone w E coli.
Application
To przeciwciało znakowane histydyną (przeciwciało anty His) klon 4D11 zostało zatwierdzone do stosowania w IC, WB do wykrywania znakowanej histydyny.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje sekwencję znacznika HHHHHGS na N- lub C-końcu rekombinowanych białek; aminokwasy GS są wymagane do rozpoznania znacznika 6His.
Physical form
Białko G Oczyszczona immunoglobulina w Immunoaffinity Oczyszczona immunoglobulina w 0,014 M buforze fosforanowym, pH 7,6, 0,175 M NaCl i 0,07% azydku sodu.
Format: Oczyszczony
Analysis Note
Kontrola
Komórki wyrażające His-tag
routinely evaluated by immunoblot on recombinant N-terminal and C-terminal His-tagged proteins
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
16-20016-25404-1664
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
clone
4D11, monoclonal
clone
4D11, monoclonal
clone
4D11, monoclonal
clone
RM146, monoclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Gene Information
human ... HRG(3273)
Gene Information
human ... HRG(3273)
Gene Information
human ... HRG(3273)
Gene Information
human ... HRG(3273)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ruiping Zheng et al.
Journal of cell science, 123(Pt 21), 3734-3744 (2010-10-14)
In higher eukaryotic cells, long non-protein-coding RNAs (lncRNAs) have been implicated in a wide array of cellular functions. Cell- or tissue-specific expression of lncRNA genes encoded in the mammalian genome is thought to contribute to the complex gene networks needed
Lisa A Mitchell et al.
Molecular human reproduction, 14(4), 235-243 (2008-02-05)
The process of capacitation is a pre-requisite for mammalian spermatozoa allowing them to gain the ability to fertilize an oocyte. A fundamental part of this mechanism is a dramatic increase in the level of tyrosine phosphorylation. Implicated in this process
Francesca Mancini et al.
The EMBO journal, 28(13), 1926-1939 (2009-06-13)
MDM4 is a key regulator of p53, whose biological activities depend on both transcriptional activity and transcription-independent mitochondrial functions. MDM4 binds to p53 and blocks its transcriptional activity; however, the main cytoplasmic localization of MDM4 might also imply a regulation