Przejdź do
16-200
Przeciwciało znakowane przeciw histydynie, klon 4D11, koniugat biotyny
clone 4D11, Upstate®, from mouse
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki25 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2290,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.43
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
biotin conjugate
Clone:
4D11, monoclonal
Application:
WB
Citations:
8
2290,00 zł
Przewidywany termin wysyłki25 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
biotin conjugate
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
4D11, monoclonal
species reactivity (predicted by homology)
all
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... HRG(3273)
General description
Pozorna masa cząsteczkowa jest związana ze znakowanym białkiem.
Immunogen
N-końcowe, znakowane His i skrócone białko TRAP (aminokwasy 26-248) z P. falciparum wyrażane w E. coli. (katalog #05-531), klon 4D11.
Application
Przeciwciało znakowane histydyną (przeciwciało anty His), klon 4D11, koniugat biotyny jest przeciwciałem znakowanym histydyną do stosowania w WB.
Research Category
Epitope Tags & General Use
Research Sub Category
Epitope Tags
Biochem/physiol Actions
Rekombinowane białka zawierające amino- lub karboksykońcowy znacznik epitopowy HHHHHGS, który jest kodowany przez większość wektorów ekspresyjnych His6. UWAGA: Aminokwasy [GS] na znaczniku epitopowym są wymagane do rozpoznania przeciwciała.
Physical form
PBS, 0,05% azydku sodu przed dodaniem glicerolu do 30% PBS.
Protein G Purified
Preparation Note
1 rok w temperaturze -20°C
Analysis Note
Routinely evaluated in western blot to detect recombinant N-terminal and C-terminal His-tagged proteins
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
05-53116-25416-170
conjugate
biotin conjugate
conjugate
-
conjugate
ALEXA FLUOR 488
conjugate
biotin conjugate
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
clone
4D11, monoclonal
clone
4D11, monoclonal
clone
4D11, monoclonal
clone
9E10, monoclonal
Gene Information
human ... HRG(3273)
Gene Information
human ... HRG(3273)
Gene Information
human ... HRG(3273)
Gene Information
human ... MYC(4609)
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Cation exchange chromatography in antibody purification: pH screening for optimised binding and HCP removal.
Andreas Stein,Andre Kiesewetter
Journal of Chromatography. B, Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences null
Cloning and characterization of GDP-perosamine synthetase (Per) from Escherichia coli O157:H7 and synthesis of GDP-perosamine in vitro.
Guohui Zhao,Jun Liu,Xiang Liu,Min Chen,Houcheng Zhang,Peng George Wang
Biochemical and biophysical research communications null
Jie He et al.
Oncology reports, 26(5), 1305-1313 (2011-07-20)
In the present study, we investigated the prognostic roles of the O6-methylguanine-DNA methyltransferase (MGMT) gene methylation status, the protein profiles of MGMT, and the glioma stem cell (GSC) marker CD133 in malignant glioma resistance to radiotherapy. The proliferation of glioma
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
GE28-9893-3504061838551696
GE17-1166-0104061838214799
553514-100G04061832582139
GF99723684-5EA04061821092052
GF99723684-1EA04061821092038
GF99723684-2EA04061821092045
23862-U04061833524961
GF12107887-1EA04061821144416
Z744200-1EA04065271869738
564885-5G04061833356074
22042-U04061838776402