Przejdź do
04-1664
Przeciwciało anty-histydynowe, klon RM146
clone RM146, from rabbit
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki28 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2240,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.43
eCl@ss:
32160702
Clone:
RM146, monoclonal
Technique(s):
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
Application:
IP, WB
Citations:
-
2240,00 zł
Przewidywany termin wysyłki28 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
biological source
rabbit
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
RM146, monoclonal
species reactivity (predicted by homology)
all
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... HRG(3273)
General description
Zaobserwowano ~52 i ~85 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Mieszanina peptydu z 6xHis-Tag na N-końcu i innego peptydu z 6xHis-Tag na C-końcu.
Application
Analiza immunoprecypitacji (IP): 0,5-2 μg/mL z reprezentatywnej partii wykryło Histidine Tag w kontroli całego lizatu HEK293T i IP przez klon RM146.
Kategoria badawcza
Przeciwciała drugorzędowe i kontrolne
Podkategoria badawcza
Przeciwciała drugorzędowe adsorbowane w celu podwójnego znakowania
To przeciwciało przeciwko znacznikowi histydyny, klon RM146, zostało zatwierdzone do stosowania w Western Blotting, immunoprecypitacji w celu wykrycia znacznika histydyny.
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało reaguje z rekombinowanymi białkami zawierającymi 6xHis-Tag lub 10xHis-Tag połączony z końcem aminowym lub karboksylowym. Brak reaktywności krzyżowej z innymi endogennymi białkami w komórkach ssaków lub bakterii.
Physical form
Format: Oczyszczony
Królicze przeciwciało monoklonalne w PBS z 1% BSA i 0,09% azydkiem sodu.
Oczyszczone białko A
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Uwaga: Zmienność temperatur w zamrażarce poniżej -20°C może powodować zamarzanie roztworów zawierających glicerol podczas przechowywania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HEK293T cell lysate untransfected with His-Tag fusion protein X, transfected with His-Tag fusion protein X, E. coli lysate without His-Tag Protein Y, and E. coli lysate with His-Tag Protein Y.
Western Blotting Analysis (WB): 0.2 μg/mL of this antibody detected Histidine Tag in HEK293T cell lysate transfected with His-Tag fusion protein X and E. coli lysate with His-Tag Protein Y.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
05-53105-31105-949
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
clone
RM146, monoclonal
clone
4D11, monoclonal
clone
DG122-2A7, monoclonal
clone
HIS.H8, monoclonal
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Gene Information
human ... HRG(3273)
Gene Information
human ... HRG(3273)
Gene Information
-
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
A major focus of breast cancer research is to understand the mechanisms responsible for disease progression and drug resistance. Toward that end, it has been found that approximately two thirds of all human breast carcinomas overexpress the Estrogen Receptor α (ERα) protein and it remains the primary pharmacological target for endocrine therapy1,2. The normal cellular function of ERα is as a transcription factor that mediates a wide variety of physiological processes, many of which are dependent upon phosphorylation of the receptor at specific amino acid residues3,4. Indeed, ERα is known to be phosphorylated at a multitude of different sites, yet how these all correlate to disease remains unclear5. Here, we interrogated multiple sites of ERα for phosphorylation status by screening an extensive panel of different breast cancer patient samples and other non-breast cancer tissue microarray (TMA) slide samples to determine their relevance to disease.