Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 200 μg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2110,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2110,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
6H5-3, monoclonal
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
electrophoretic mobility shift assay: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2a
GenBank accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TCF7L2(6934)
General description
Immunogen
Application
Poprzednia partia tego przeciwciała wykazała pozytywne barwienie immunologiczne dla TCF-4 w komórkach utrwalonych 4% paraformaldehydem/PBS (Amir, A. L., 2003).
Immunoprecypitacja:
Poprzednia partia tego przeciwciała została zgłoszona do immunoprecypitacji TCF-4 z lizatu całych komórek SW620 jako kompleks z β-kateniną (Persad, S., 2001).
Test supershift:
Poprzednia partia tego przeciwciała została zgłoszona do supershift TCF-4:kompleksy DNA w testach elektroforetycznego przesunięcia ruchliwości (EMSA) (Amir, A. L., 2003).
Biochem/physiol Actions
Physical form
Analysis Note
DLD1 (ludzki gruczolakorak jelita grubego), komórki Cos-1 lub HCT116 (ludzki rak jelita grubego).
Western Blot Analysis:
0.5-2 μg/mL of this lot detected TCF-4 in RIPA lysates of Cos-1 cells expressing transfected TCF-4 (Catalog # 21-174).
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| species reactivity mouse, human | species reactivity mouse, rat, human | species reactivity human | species reactivity human, mouse |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate - |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form serum | antibody form affinity isolated antibody | antibody form - |
| clone 6H5-3, monoclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone monoclonal |
| biological source mouse | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source mouse |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1