Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μL | Przewidywany termin wysyłki17 maja 2027zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1740,00 zł |
Informacje o tej pozycji
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, rat, human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TBX5(6910)
General description
Immunogen
Application
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia z niezależnego laboratorium wykryła czynnik transkrypcyjny T-box TBX5 w tkankach embrionalnych myszy i w tkankach serca myszy transgenicznych Tbx5 leczonych tamoksyfiną (Georges, R., et al. (2008). Mol Cell Biol. 28(12):4052-4067.).
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Physical form
Preparation Note
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Lizat komórek HeLa
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected T-box transcription factor TBX5 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| antibody form serum | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source mouse |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in dry ice |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone 7H6, monoclonal |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| ABE284 | 04053252819018 |