Przejdź do
05-466
Przeciwciało anty-GRK 4-6, klon A16/17
clone A16/17, Upstate®, from mouse
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
200 μg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1820,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
A16/17, monoclonal
Application:
IP, WB
Citations:
22
1820,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
A16/17, monoclonal
species reactivity
mouse, human, rat
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Grk4(14772)
General description
65-70 kDa
Immunogen
Białko fuzyjne GST odpowiadające resztom 463-590 bydlęcej GRK 5
Application
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
GPCR, cAMP/cGMP i sygnalizacja wapniowa
Przeciwciało anty-GRK 4-6, klon A16/17 wykrywa poziom GRK 4-6 i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w IP i WB.
Biochem/physiol Actions
GRK 4, GRK 5 i GRK 6
Physical form
0,1 M Tris-glicyna, pH 7,4, 0,15 NaCl z 0,05% azydkiem sodu
Format: Oczyszczony
Wytrącanie siarczanu amonu
Preparation Note
2 lata w temperaturze -20°C
Analysis Note
Kontrola
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-305, lizat 3T3/A31. Dodać 2,5 μl 2-merkapto-etanolu/100 μl lizatu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 μg zredukowanego lizatu na pas do minigelów.
routinely evaluated by immunoblot on murine 3T3/A31 RIPA lysate or human K562 cells
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABS155MABN1795MAB1564
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
human
species reactivity
mouse
species reactivity
rat
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rat
biological source
mouse
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
clone
A16/17, monoclonal
clone
15G11.1, monoclonal
clone
8H10, monoclonal
clone
17-7A4, monoclonal
Gene Information
mouse ... Grk4(14772)
Gene Information
human ... GRK2(156)
Gene Information
mouse ... Grn (14824)
Gene Information
human ... HTT(3064), SLC6A4(6532)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
E R Bychkov et al.
Neurobiology of aging, 29(3), 379-396 (2006-11-28)
Arrestins and G proteins-coupled receptor kinases (GRKs) regulate signaling and trafficking of G protein-coupled receptors. We investigated changes in the expression of arrestins and GRKs in the striatum of patients with Parkinson's disease without (PD) or with dementia (PDD) at
Y Nagayama et al.
The Journal of biological chemistry, 271(17), 10143-10148 (1996-04-26)
Homologous desensitization of G protein-coupled receptors involves agonist-dependent phosphorylation of receptors by G protein-coupled receptor kinases (GRKs). To identify GRK(s) that play a role in homologous desensitization of the thyrotropin (TSH) receptor, thyroid cDNA was amplified by polymerase chain reaction
Jenna L Aumiller et al.
The Journal of biological chemistry, 299(2), 102880-102880 (2023-01-11)
Heterotrimeric G protein stimulation via G protein-coupled receptors promotes downstream proliferative signaling. Mutations can occur in Gα proteins which prevent GTP hydrolysis; this allows the G proteins to signal independently of G protein-coupled receptors and can result in various cancers
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
05-46604053252283239