Kluczowe dokumenty
MAB1564
Sigma-Aldrich
Anti-Serotonin Transporter Antibody, clone 17-7A4
clone 17-7A4, Chemicon®, from mouse
Wybierz wielkość
100 μG
1820,00 zł
1820,00 zł
Przewidywany termin wysyłki09 maja 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1820,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
1820,00 zł
Przewidywany termin wysyłki09 maja 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
17-7A4, monoclonal
reaktywność gatunkowa
rat
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunohistochemistry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Specyficzność
Recognizes Serotonin Transporter.
Immunogen
Rat serotonin transporter, N-terminus/GST fusion protein (aa 1-85).
Zastosowanie
Detect Serotonin Transporter using this Anti-Serotonin Transporter Antibody, clone 17-7A4 validated for use in IH.
Immunohistochemistry: 0.5-1.0 μg/mL on paraformaldehyde fixed brain and adrenal tissue. Has not been tested on paraffin embedded tissue. Not recommended for use in Western blotting. Optimal working dilutions must be determined by end user.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Neurotransmitters & Receptors
Neuronal & Glial Markers
Postać fizyczna
Format: Purified
Protein A Purified mouse immunoglobulin in 20 mM sodium phosphate, 250 mM NaCl, pH. 7.6, with 0.1% sodium azide as a preservative.
Protein A purified
Przechowywanie i stabilność
Maintain for 1 year at 2–8°C from date of shipment. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. For maximum recovery of product, centrifuge the original vial after thawing and prior to removing the cap.
Komentarz do analizy
Control
Brain tissue
Inne uwagi
Concentration: Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A L Halberstadt et al.
Neuroscience, 147(1), 207-223 (2007-05-18)
It is well known that the dorsal raphe nucleus (DRN) sends serotonergic and nonserotonergic projections to target regions in the brain stem and forebrain, including the vestibular nuclei. Although retrograde tracing studies have reported consistently that there are differences in
Jyh-Jeen Yang et al.
Scientific reports, 7(1), 640-640 (2017-04-06)
The suprachiasmatic nucleus (SCN) central clock comprises two coupled oscillators, with light entraining the retinorecipient vasoactive intestinal peptide (VIP)-positive ventrolateral oscillator, which then entrains the arginine vasopressin (AVP)-positive dorsomedial oscillator. While glucose availability is known to alter photic entrainment, it
Patrick Aldrin-Kirk et al.
Neuron, 90(5), 955-968 (2016-05-11)
Transplantation of DA neurons is actively pursued as a restorative therapy in Parkinson's disease (PD). Pioneering clinical trials using transplants of fetal DA neuroblasts have given promising results, although a number of patients have developed graft-induced dyskinesias (GIDs), and the
Kyoko Mashima et al.
ASN neuro, 10, 1759091418775562-1759091418775562 (2018-05-18)
Oxidative stress plays an important role in the onset and progression of Parkinson disease. Although released dopamine at the synaptic terminal is mostly reabsorbed by dopaminergic neurons, some dopamine is presumably taken up by astroglia. This study examined the dopamine-induced
Tanya L Daigle et al.
Cell, 174(2), 465-480 (2018-07-17)
Modern genetic approaches are powerful in providing access to diverse cell types in the brain and facilitating the study of their function. Here, we report a large set of driver and reporter transgenic mouse lines, including 23 new driver lines