Przejdź do
MABS155
Przeciwciało anty-fosfo-GRK2 (Ser670), klon 15G11.1
clone 15G11.1, from mouse, unconjugated
Synonim(y):
Beta-adrenergic receptor kinase 1, Beta-ARK-1, G-protein coupled receptor kinase 2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μL
Przewidywany termin wysyłki03 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1740,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
15G11.1, monoclonal
Application:
IP, WB, inhibition assay
Citations:
-
1740,00 zł
Przewidywany termin wysyłki03 czerwca 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
15G11.1, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, inhibition assay: suitable (peptide), western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer670)
Gene Information
human ... GRK2(156)
General description
Kinaza receptora sprzężonego z białkiem G 2 (Grk2), znana również jako BARK lub BARK1, jest członkiem dużej rodziny kinaz GRK, które fosforylują receptory sprzężone z białkiem G (GPCR), powodując rekrutację aresztin do domen cytoplazmatycznych GPCR, a następnie internalizację tych receptorów przez endocytozę. GRK2 ulega wszechobecnej ekspresji i moduluje różne procesy komórkowe poprzez asocjację z wieloma substratami niereceptorowymi. GRK2 reguluje dynamikę aktyny i ruchliwość komórek poprzez interakcję z radiksyną, tubiliną i ezryną. Ponadto Grk2 może odgrywać rolę w sygnalizacji TGFβ poprzez blokowanie translokacji jądrowej białek Smad2 i Smad3. Wykazano również, że Grk2 może odgrywać rolę w szlaku sygnałowym hedgehog podczas rozwoju embrionalnego, modulując sygnalizację nietypowego receptora sprzężonego z białkiem G Smo. Grk2 jest inaktywowany przez fosforylację ser670 przez ERK. Jest również fosforylowany przez PKC i Src, w zależności od kontekstu komórkowego.
~70 kDa obserwowane
Immunogen
Epitop: Fosforylowany Ser670
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu GRK2 fosforylowanemu w Ser670.
Application
Analiza testu inhibicji peptydowej: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii zablokowało fosfo-GRK2 w 10 µg komórek Jurkat traktowanych kalikuliną A/kwasem okadaikowym i nietraktowanych.
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia immunoprecypitowała fosfo-GRK2 w lizacie komórek HeLa.
Przeciwciało anty-fosfo-GRK2 (Ser670), klon 15G11.1 jest przeciwciałem przeciwko fosfo-GRK2 (Ser670) do stosowania w Western Blotting, immunoprecypitacji, teście inhibicji peptydowej.
Research Category
Signaling
Research Sub Category
Hormones & Receptors
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje GRK2 fosforylowane przy Ser670.
Physical form
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG2bκ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Nieleczone i leczone kalikuliną A/kwasem okadaikowym komórki A431
Evaluated by Western Blot in untreated and Calyculin A/Okadaic Acid treated A431 cells.
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected GRK2 in 10 µg of untreated and Calyculin A/Okadaic Acid treated A431 cells.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB4500596HPA018903MABS279
Gene Information
human ... GRK2(156)
Gene Information
human ... ADRBK2(157)
Gene Information
human ... GRK6(2870)
Gene Information
human ... GPER1(2852)
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
species reactivity
human
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity
human
species reactivity
human
clone
15G11.1, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
2F2, monoclonal
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MABS15504053252440854