Przejdź do
05-417
Przeciwciało anty-Paxillin, klon 5H11
clone 5H11, Upstate®, from mouse
Synonim(y):
FLJ16691, paksylina
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 μg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2060,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
5H11, monoclonal
Application:
ICC, IP, WB
Citations:
80
2060,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
5H11, monoclonal
species reactivity
chicken, rat, bovine, mouse, human, avian
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PXN(5829)
rat ... Pxn(360820)
General description
68 kDa
Paksylina, białko rusztowania ogniskowej adhezji, jest fosforylowana na wielu resztach tyrozynowych w odpowiedzi na różne bodźce, w tym stymulację integryn, stymulację czynnikami wzrostu i transformację onkogenną (v-Src, v-Crk i BCR/ABL). Paksylina wiąże wiele innych ogniskowych białek adhezyjnych, w tym FAK, Vinculin, Talin i Tensin. Jako taka, Paxillin i jej fosforylacja tyrozyny, pomagają regulować dynamikę ogniskowych adhezji i cytoszkieletu aktynowego, co skutkuje morfologią komórki i charakterystyką migracji komórki. Paksylina jest najczęściej fosforylowana na tyrozynach 31 i 118 (Tyr31 i Tyr118). Co ciekawe, Vinculin i FAK wiążą się z nakładającymi się miejscami na Paxillin. Dodatkowo, występuje wzrost fosforylacji Paxillin na Tyr118 w komórkach Vinculin (-/-) i Vinculin Y822F. Ekspresja Paxillin Y31F Y118F przywraca apoptozę i hamuje aktywność Erk.
Immunogen
Białko fuzyjne GST zawierające ludzką paksylinę pełnej długości. Klon 5H11.
Application
Immunoprecypitacja:
4 μg poprzedniej partii przeciwciała immunoprecypitowało paksylinę z 500 μg lizatu 3T3/A31 RIPA.
Immunocytochemia:
5-10 μg/ml poprzedniej partii dało pozytywne immunobarwienie dla paksyliny w komórkach REF (szczurzy fibroblast zarodkowy) 52 utrwalonych 3,7% paraformaldehydem przez 5 minut.
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja cytoszkieletowa
Przeciwciało anty-Paxillin, klon 5H11 jest przeciwciałem przeciwko Paxillin do stosowania w IC, IP i WB.
Biochem/physiol Actions
Nie badano reaktywności krzyżowej innych gatunków.
To przeciwciało rozpoznaje paksylinę.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko G
Oczyszczone mysie monoklonalne IgG1 w buforze zawierającym 0,1 M Tris-glicyny, pH 7,4, 0,15 M NaCl, 0,05% azydku sodu. Przechowywać w temperaturze -20°C.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20ºC od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania:
Po pierwszym rozmrożeniu, a przed zdjęciem korka, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu. Uwaga: Zmienność temperatur w zamrażarce poniżej -20°C może powodować zamarzanie roztworów zawierających glicerol podczas przechowywania.
Analysis Note
Kontrola
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-305, lizat 3T3/A31. Dodać 2,5 μl 2-merkapto-etanolu/100 μl lizatu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 μg zredukowanego lizatu na pas do minigelów.
Routinely evaluated by Western Blot on RIPA lysates from 3T3/A31 fibroblasts.
Western Blot Analysis:
0.5-2 μg/mL of this lot detected paxillin in RIPA lysates from 3T3/A31 fibroblasts.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: 04-581
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
07-144105-1143AB1962
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
species reactivity
chicken, rat, bovine, mouse, human, avian
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human
species reactivity
human
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
-
conjugate
-
clone
5H11, monoclonal
clone
polyclonal
clone
M102, monoclonal
clone
polyclonal
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hsp27 inhibits sublethal, Src-mediated renal epithelial cell injury.
Havasi A, Wang Z, Gall JM, Spaderna M, Suri V, Canlas E, Martin JL, Schwartz JH, Borkan SC
American Journal of Physiology: Renal Physiology null
Yuan Wang et al.
Scientific reports, 6, 24111-24111 (2016-04-08)
Promoting endothelial cell (EC) migration is important not only for therapeutic angiogenesis, but also for accelerating re-endothelialization after vessel injury. Several recent studies have shown that inhibition of protein tyrosine phosphatase 1B (PTP1B) may promote EC migration and angiogenesis by
Lisa A Staudinger et al.
Biology open, 2(11), 1148-1159 (2013-11-19)
Collagen degradation by phagocytosis is essential for physiological collagen turnover and connective tissue homeostasis. The rate limiting step of phagocytosis is the binding of specific adhesion receptors, which include the integrins and discoidin domain receptors (DDR), to fibrillar collagen. While
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
05-41704053252729126