Kluczowe dokumenty
05-1143
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-fosfo-Paksylina (Tyr31), klon M102
clone M102, from mouse
Wybierz wielkość
100 μL
1560,00 zł
1560,00 zł
Przewidywany termin wysyłki21 marca 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1560,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
1560,00 zł
Przewidywany termin wysyłki21 marca 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
M102, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr319)
informacje o genach
human ... PXN(5829)
Opis ogólny
Paksylina jest zaangażowana w tworzenie ogniskowej adhezji podczas adhezji i migracji komórek. Paksylina zawiera motywy LD, domeny LIM oraz domenę wiążącą SH3 i SH2, które uczestniczą w różnych interakcjach białko-białko z kinazami, białkami aktywującymi GTPazy i białkami cytoszkieletu. Fosforylacja paksyliny zachodzi zarówno w miejscach tyrozynowych, jak i serynowych. Fosforylacja tyrozynowa paksyliny zachodzi w odpowiedzi na czynniki wzrostu, neuropeptydy i integryny. Główne miejsca fosforylacji tyrozyny obejmują Tyr31 i Tyr118. Oba te miejsca mogą być zaangażowane w wiązanie Crk z paksyliną podczas adhezji komórkowej, w której pośredniczy integryna. Miejsca te mogą zapewniać motywy dokowania dla rekrutacji innych cząsteczek sygnalizacyjnych do ogniskowych adhezji.
Specyficzność
Przeciwciało wykrywa fosforylację Paxillin w Tyr31.
Immunogen
Klon M102 został wygenerowany z syntetycznego peptydu fosfo-Paksyliny (Tyr31) (sprzężonego z KLH) odpowiadającego resztom aminokwasowym wokół tyrozyny 31 ludzkiej paksyliny. Ta ludzka sekwencja jest wysoce konserwatywna w szczurzej i mysiej paksylinie.
Zastosowanie
Kategoria badawcza
Struktura komórki
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja cytoszkieletowa
Wykrywaj fosfo-paksylinę (Tyr31) za pomocą tego przeciwciała anty-fosfo-paksyliiny (Tyr31), klon M102 zatwierdzony do stosowania w WB.
Jakość
Evaluated by western Blot in pervanadate treated L6 cell lysates.
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this lot detected phospho-Paxillin on 10 µg of pervanadate treated L6 lysates.
Opis wartości docelowych
72 kDa
Powiązanie
Zastępuje: MAB1146
Postać fizyczna
Chromatografia białka A
Format: Oczyszczony
Oczyszczona monoklonalna IgG1 w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, 50% glicerolu, 1 mg/ml BSA i 0,05% azydku sodu.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20°C przez rok od daty otrzymania. Nie rozdzielać.
Uwaga: Zmienność temperatur w zamrażarce poniżej -20°C może powodować zamarzanie roztworów zawierających glicerol podczas przechowywania.
Komentarz do analizy
Kontrola
Lizaty komórek L6 poddane działaniu konserwanadatu
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Krista A Riggs et al.
Journal of cell science, 125(Pt 16), 3827-3839 (2012-05-11)
Integrins are the primary receptors of cells adhering to the extracellular matrix, and play key roles in various cellular processes including migration, proliferation and survival. The expression and distribution of integrins at the cell surface is controlled by endocytosis and
Cheng-Wei Lin et al.
Carcinogenesis, 35(11), 2425-2435 (2014-06-28)
Metastatic disease is the leading cause of cancer mortality. Identifying biomarkers and regulatory mechanisms is important toward developing diagnostic and therapeutic tools against metastatic cancer. In this study, we demonstrated that podocalyxin-like 1 (PODXL) is overexpressed in breast tumor cells