Przejdź do zawartości
AB1962
Przeciwciało anty-Paxillin, fosfo-specyficzne [Ser178]
Chemicon®, from rabbit
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
ELISA, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer178)
Gene Information
human ... PXN(5829)
General description
Paksylina, ogniskowe białko adhezyjne, bierze udział w tworzeniu ogniskowej adhezji podczas adhezji i migracji komórek. Paksylina zawiera motywy LD, domeny LIM i domeny wiążące SH3-/SH2, które uczestniczą w różnych interakcjach białko-białko z kinazami, białkami aktywującymi GTPazy i białkami cytoszkieletu. Fosforylacja paksyliny zachodzi zarówno w miejscach tyrozynowych, jak i serynowych. Fosforylacja serynowa paksyliny występuje w odpowiedzi na aktywację czynnikiem wzrostu i fibronektyny. Zarówno kinazy JNK1, jak i cdc2 mogą fosforylować serynę 178 w paksylinie. Zmutowana forma paksyliny (S178A) zmniejsza migrację keratocytów i komórek nabłonkowych. Zatem fosforylacja paksyliny przy serynie 178 może być ważna podczas migracji komórek.
Immunogen
Epitop: fosfoseryna 178
Syntetyczny peptyd (sprzężony z KLH) odpowiadający resztom aminokwasowym wokół seryny 178 ludzkiej paksyliny. Ta ludzka sekwencja jest wysoce konserwowana w szczurzej i mysiej paksylinie.
Application
To przeciwciało anty-Paxillin, fosfo-specyficzne [Ser178] jest zatwierdzone do stosowania w testach ELISA, WB do wykrywania Paxillin.
Western blot: 1:500 ELISA: 1:2000
Research Category
Signaling
Research Sub Category
Cytoskeletal Signaling
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało wykrywa białko 68 kDa odpowiadające masie cząsteczkowej fosforylowanej paksyliny na immunoblotach SDS-PAGE komórek A431 poddanych działaniu EGF, ale nie w komórkach kontrolnych A431. Podobne wyniki zaobserwowano w kalikulinie A traktowanej ludzkimi komórkami A431 i komórkami śródbłonka aorty.
Physical form
Przeciwciało oczyszczone metodą powinowactwa jest dostarczane w 100 μl soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, 50% glicerolu, 1 mg/ml BSA i 0,05% azydku sodu.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C przez rok od daty otrzymania. Nie rozcieńczać.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)